Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Comprobar disponibilidad del carrito | $629.000 |
0.2 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $829.000 |
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
storage condition
protect from light
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Immunogen
Application
Citometría de flujo/Clasificación celular (2 artículos)
Inmunocitoquímica (3 artículos)
Inmunofluorescencia (13 artículos)
Inmunohistoquímica (27 artículos)
Inmunoelectrotransferencia (2 artículos)
Se realizó análisis mediante IHC de tejido cardiaco de ratón teñido con x-gal utilizando el anticuerpo monoclonal primario anti-actina de músculo liso de ratón para identificar los miofibroblastos.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... ACTA2(59) | Gene Information mouse ... Acta2(11475) | Gene Information human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72) | Gene Information chicken ... ACTA2(423787) |
| clone 1A4, monoclonal | clone 1A4, monoclonal | clone AC-40, monoclonal | clone CGA7, monoclonal |
| species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat | species reactivity rat, chicken, mouse, human, monkey |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate CY3 conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?