Saltar a
SCM075
Inhibidor ROCK (Y-27632)
The ROCK Inhibitor (Y-27632) is available in a 5 mg format & has been optimized & validated for cell culture & Neuroscience applications.
Sinónimos:
Y-27632
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
mol wt
320.26 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El inhibidor ROCK (Y-27632) es un inhibidor competitivo del ATP selectivo de la proteína cinasa asociada a Rho (ROCK) que incluye p160Rock (Ki=140 nM) y Rock-II También actúa como un potente inhibidor de la sensibilización al Ca2+ inducida por agonista de la fosforilación de miosina y la contracción del músculo liso. El tratamiento de una hora con Y-27632 10uM bloquea la apoptosis de las células madre embrionarias humanas (hESCs) cultivadas disociadas, aumenta la supervivencia y la eficacia de clonación de las hESCs sin afectar a su pluripotencia1. Recientemente algunos informes demostraron que la aplicación de Y-27632 y Accutase (Nº de ref. SCR005), una mezcla formulada de enzimas digestivas, mejora la tasa de supervivencia pos-descongelamiento de las hESC individuales utilizando métodos convencionales de congelación lenta y descongelación rápida
Preparation Note
Antes de la reconstitución: Mantener a -20ºC, protegido de la luz durante 2 años. Después de la reconstitución: 1 años a -20ºC, protegido de la luz
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
6880006880015.09228
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
mol wt
320.26 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Ver todos los protocolos
Artículos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Ver todos los artículos
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SCM07504053252374654
Questions
  1. How to dissolve RI? Can I use cell culture grade water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 1 mM in water. The Certificate of Analysis recommends using sterile distilled water. Tissue culture grade water is suitable.