Saltar a
688000
Y-27632
≥95% (HPLC), solid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
Y-27632, Inhibidor ROCK, (R)-(+)-trans-N-(4-piridil)-4-(1-aminoetil)-ciclohexanocarboxamida, 2HCl, inhibidor VI de la Rho cinasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
320.26 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
InChI key
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
General description
Un inhibidor muy potente, permeable a las células, reversible y selectivo de las proteínas cinasas asociadas a Rho (Ki = 140 nM para p160ROCK. También inhibe la ROCK-II con igual potencia. La inhibición es competitiva con respecto al ATP. Exhibe de 10 a 50 veces menos afinidad por la PKCε que el p160ROCK. No afecta a la actividad de la proteína cinasa p-21 activada (PAK) incluso a concentraciones más elevadas (~100 µM). También actúa como un potente inhibidor de la sensibilización al Ca2+ inducida por agonista de la fosforilación de miosina y la contracción del músculo liso. Evita la apoptosis y aumenta la supervivencia y la eficiencia de clonado de las células hES disociadas sin afectar a su pluripotencia. El pretratamiento con Y-27632 reduce el riesgo de lesión pulmonar en modelos de septicemia en ratas. También se dispone de una disolución 5 mM (500 µg/296 µl) de Y-27632 (Nº de referencia 688001) en H2O y una disolución 10 mM en DMSO (Nº de referencia 688002).
Biochem/physiol Actions
Diana principal
proteínas cinasas asociadas a Rho p160 (ROCK)
El producto compite con el ATP.
Ki de la diana: 140 nM para las proteínas cinasas asociadas a Rho p160 (ROCK)
Permeabilidad celular: sí
Reversible: sí
Packaging
Envasado en atmósfera inerte
Preparation Note
Después de la reconstitución, separar en alícuotas y congelar (-20°C). Las disoluciones de reserva son estables durante 6 meses a -20°C.
Other Notes
Cinel, I., et al. 2012. J. Thorac . Dis.4, 30.
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Legal Information
Vendida bajo licencia de PCT Application W098/06,433A1 y de Mitsubishi Pharma Tanabe Corporation
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicidad: nociva (C)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
688001555550324788
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c