Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
Quality Segment
form
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| transition temp flash point 9 °C | transition temp flash point 14 °C | transition temp - | transition temp flash point 23 °C |
| density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.89 g/cm3 at 20 °C |
| pH 4.8 (20 °C in H2O) | pH 4.4-5.8 (20 °C in H2O) | pH - | pH 5.5-6.0 (20 °C in H2O) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1013590250 | 04022536019741 |