Documentos clave
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Sinónimos:
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 23 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Application test: conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C