Documentos clave
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Nivel de calidad
temp. de autoignición
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 14 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C