Saltar a
1.00439
ChromoCult® suplemento de enriquecimiento agar para Listeria
ChromoCult®, selective for Listeria spp.
Sinónimos:
Suplemento de enriquecimiento para Listeria
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
agency
APHA, ISO 11133, ISO 11290-1, ISO 11290-2
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 (20 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
General description
El suplemento de enriquecimiento del agar para Listeria ChromoCult® es una suspensión homogénea y estéril de L-α-fosfatidilinositol en agua destilada. La diferenciación de Listeria monocytogenes a partir de especies no patógenas de Listeria se consigue a través de la producción de una fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol (PI-PLC). Listeria monocytogenes hidroliza el sustrato purificado específico añadido al medio produciendo un halo opaco alrededor de las colonias.
Application
El suplemento de enriquecimiento del agar para Listeria ChromoCult® se utiliza como aditivo para la preparación del agar selectivo para Listeria ChromoCult® para la detección y el recuento de Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria en una diversidad de productos alimentarios.
Analysis Note
Prueba de promoción del crecimiento según la ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10- 100
Recuperación en en medio problema
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021:
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Colonias
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
azul verdosas; zona no transparente
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): azul verdosas; zona no transparente
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):azul verdosas
Crecimiento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
sin crecimiento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): sin crecimiento
Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): sin crecimiento
Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): sin crecimiento
Incubación: Listeria 24 - 48 Std. 37°C condiciones aerobias; otras cepas como mínimo 48 horas.
Other Notes
Sustituye a: 1004390017
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.004271.004321.11781
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
form
lyophilized powder
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
lyophilized powder
form
solid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
6.6 (20 °C in H2O)
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
pH
-
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artículos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100439001004027269985523