1.00427
ChromoCult® Agar para Listeria (base) según OTTAVIANI y AGOSTI
ISO 11290, For the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria sp.
Sinónimos:
agar selectivo para Listeria
About This Item
Productos recomendados
agency
APHA
ISO 11290
Quality Level
reg. compliance
FDA (BAM)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
solubility
70 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
Categorías relacionadas
General description
Application
Analysis Note
Aspecto (transparencia): de ligeramente opalescente a opalescente
Valor de pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Recuento de colonias ((Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Recuperación en en medio problema (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50 %
Colonias (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): colonias de color azul verdoso con halo opaco
Inóculo en medio de referencia (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Recuento de colonias ((Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Recuperación en en medio problema (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50 %
Colonias (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): colonias azul verdosas con halo opaco
Crecimiento (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): sin límite
Colonias (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): colonias azul verdosas sin halo opaco
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): inhibición total
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): inhibición total
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibición total
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inhibición total
Incubación: 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
Los recuentos de colonias indicados se obtienen de la suma de una determinación triple.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Protocolos
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.