1.11781
Listeria selective enrichment supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base), for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Sinónimos:
Listeria selective supplement
About This Item
Productos recomendados
Agency
(IDF-FIL)
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA -BAM
Formulario
solid
composición
Acriflavine HCl, 5 mg per vial
Cycloheximide, 25 mg per vial
Nalidixic acid (sodium salt), 20 mg per vial
envase
pkg of 10 vials
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
compatibilidad
for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base)
for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19118:
good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): good to very good
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): good to very good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): none to very good
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 24 - 48 hrs.; 30 °C; aerobic.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3