• 2026-05-16T09:10+00:00
  • bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
  • cp_1, bvpage1
  • loc_en_GB, A7154SIGMA, prd, sort_relevancy
  • co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
  • Produkte
    • Analytische Chemie
      • Analytische Chromatographie
        • Analytische Spritzen
        • Analytische Fläschchen
        • Kohlenstoff-Adsorbentien
        • Chromatographie-Standards
        • GC-Säulen, Zubehör und Adsorbentien
        • HPLC-Puffer
        • HPLC-Säulen
        • LPLC Medien & Zubehör
        • Fallen entleeren
        • Lösungsmittel
        • TLC-Platten und Adsorbentien
      • Analytische Reagenzien
        • Säuren
        • Analytische Spritzen
        • Analytische Fläschchen
        • Ätzende Alkalien und Basen
        • Reagenzien für Chromatographie und Spektroskopie
        • Kolorimetrische und titrimetrische Testkits
        • Indikatoren
        • Karl-Fischer-Reagenzien
        • Karl-Fischer-Standards
        • Metalle
        • pH-Teststreifen, pH-Papiere, Lesegeräte und Zubehör
        • Salze
        • Lösungsmittel
        • Spectroquant-Photometrie-Instrumente, Kits und Zubehör
        • Teststreifen, Papiere und Lesegeräte
        • Titrationsreagenzien
      • Analytische Probenvorbereitung
        • Luftüberwachungsgeräte & Schläuche
        • Labor-Filterhalterungen
        • Millipore<sup>®</sup> Labor-Filtermembranen
        • Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
        • Fallen entleeren
        • Festphasenextraktion (SPE) &amp; QuEChERS
        • Festphasenmikroextraktion (SPME)
        • Säulen, Harze und Zubehör für die unterstützte Flüssigkeitsextraktion (SLE)
      • Sicherheit im Labor
        • Waschmittel und Reiniger für Laborgeräte
        • Sichere Handhabung
        • Sicherheitszubehör
        • Absorption von Verschüttungen
      • Photometrie und chemische Schnelltests
        • Kolorimetrische und titrimetrische Testkits
        • pH-Teststreifen, pH-Papiere, Lesegeräte und Zubehör
        • Photometrie-Instrumente, Testkits und Zubehör
        • Teststreifen, Papiere und Lesegeräte
        • Turbidimetrische Analyse
      • Referenzmaterialien
        • Aminosäuren-, Peptid- und Proteinstandards
        • Standards für Biomarker und Metaboliten
        • Cannabis-Standards
        • Kohlenhydrat-Standards
        • Zertifizierte Referenzmaterialien
        • Chromatographie-Standards
        • Normen für Lebensmittelzusatzstoffe
        • Normen für Lebensmittel- und Kosmetikbestandteile
        • ICP- und AAS-Normen
        • Mischstandards für anorganische Elementarverunreinigungen
        • Ionenchromatographie-Standards
        • Karl-Fischer-Standards
        • Lipid-Standards
        • Matrix-Materialien Standards
        • Mikrobiologie-Normen
        • Normen für organische Schadstoffe
        • Normen für Pestizide
        • Petrochemische Normen
        • Pharma-Normen
        • Pharmazeutika, illegale Drogen und diagnostische Biomarker
        • Pharmakopöe und Normen der metrologischen Institute
        • Physikalische und chemische Eigenschaften Normen
        • Phytochemische Standards
        • Vitamin-Normen
    • Zellkultur &amp; Analyse
      • 3D-Zellkultur
        • Hydrogele
        • Organoide
        • Gerüste
      • Tierbestandteilfreie Zellkulturreagenzien
      • Zellanalyse
        • Ausrüstung zur Zellzählung
        • Analyse der Zellgesundheit
        • Instrumente zur Zellbildgebung
        • Kits für die Zellisolierung
        • Assays für Zellmigration und Invasion
        • Reagenzien für die Lebendzellbildgebung
      • Zellkulturmedien &amp; Puffer
        • Bioprozessieren von Zellkulturmedien
        • Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
        • Klassische Medien &amp; Puffer
        • Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
        • Kulturmedien für Pflanzen
      • Ergänzungsmittel für Zellkulturen &amp; Reagenzien
        • Albumine und Transportproteine
        • Aminosäuren
        • Antibiotika
        • Anhänge-Faktoren
        • Bioprocessing Rekombinante Ergänzungsmittel
        • Kohlenhydrate
        • Zelldissoziationsreagenzien
        • Reagenzien zum Einfrieren von Zellen
        • FBS
        • Wachstumsfaktoren und Zytokine
        • Hormone
        • Menschliches Serum
        • (Sonstiges) Sera
        • Reagenzien für Pflanzenkulturen
        • Sera
        • Ergänzungen für die Zellkultur
        • Vitamine
      • Zelllinien und spezielle Zellkulturen
        • Bioprozessierung von Zelllinien
        • Säugetierzell-Linien
        • Maus-Embryo-Medien
        • Primäre Zellen
        • Stammzellen
      • Sterile Labormedien Filtration &amp; Kulturwaren
        • Zellkultur-Zubehör
        • Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
        • Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
        • Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
        • MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
        • Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
    • Chemie und Biochemikalien
      • Aminosäuren, Harze und Reagenzien für die Peptidsynthese
      • Biochemische Stoffe
        • Agarose
        • Aminosäuren
        • Antibiotika
        • Avanti Research™, eine Marke von Croda
        • Biologische Puffer
        • Kohlenhydrate
        • Chelatbildner und Reduktionsmittel
        • Coenzyme
        • Reinigungsmittel
        • Lipide
        • Glykokonjugate
        • Hochreine Biochemikalien und Reagenzien
        • Assay-Kits für den Stoffwechsel
        • Metaboliten-Bibliotheken
        • Natürliche Produkte
        • Nukleoside und Nukleotide
        • Vitamine
      • Bauklötze
        • Fluorierte Bausteine
        • Halogenierte Heterozyklen
        • Heterozyklische Bausteine
        • Organische Bausteine
      • Katalysatoren
        • Buchwald Katalysatoren &amp; Liganden
        • C-H-Aktivierungskatalysatoren
        • Chirale Katalysatoren und Liganden
        • Kreuzkupplungskatalysatoren
        • Hydrierungskatalysatoren
        • Anorganische Katalysatoren
        • NHC-Liganden und -Komplexe
        • Olefin-Metathese
        • Organokatalysatoren
        • Phasentransferkatalysatoren
        • Phosphin-Liganden
        • Photokatalysatoren
        • Übergangsmetall-Katalysatoren
      • Chemische Biologie
        • Kohlenhydrate
        • Werkzeuge der chemischen Biologie
        • Klick-Chemie-Reagenzien
        • Vernetzer
        • Bausteine für den Proteinabbau
      • Chemische Synthese
        • Boronsäuren und ihre Derivate
        • C-C-Bindung bildende Reagenzien
        • Chirale Hilfsmittel
        • Kupplungsreagenzien &amp; Nukleoside
        • Grignard-Reagenzien
        • Halogenierungsreagenzien
        • Organoaluminium-Reagenzien
        • Organolithium-Reagenzien
        • Organosilizium-Reagenzien
        • Zinnorganische Reagenzien
        • Organozink-Reagenzien
        • Oxidationsreagenzien
        • Schutz-/Deprotektionsreagenzien
        • Reduktionsmittel
      • Aromen und Düfte
      • Formulierung
        • Formulierung von Biomolekülen
        • Granulierte Materialien
        • Flüssige Formulierung
        • Protein-Stabilisatoren
        • Halbfeste Formulierung
        • Feste Formulierung
      • Laborchemikalien
        • Absorptionsmittel &amp; Adsorbentien
        • Säuren
        • Ätzende Alkalien und Basen
        • Trocknungsmittel
        • Filterhilfsmittel &amp; Filtermedien
        • Indikatoren
        • Metalle
        • Salze
        • Lösungsmittel
      • Sicherheit im Labor
        • Waschmittel und Reiniger für Laborgeräte
        • Sichere Handhabung
        • Sicherheitszubehör
        • Absorption von Verschüttungen
      • Stabile Isotope
      • Werkzeuge für die Synthese
        • Automatisierte chemische Synthese
        • Hochdurchsatz-Screening
        • Photoreaktoren
        • Elektrosynthese
    • Klinische &amp; Diagnostik
      • Blutgruppenbestimmung
        • Fertige Reagenzien für die Blutgruppenbestimmung
        • Zwischenprodukte für die Blutgruppenbestimmung zur weiteren Verwendung (FFMU)
      • Cell Marque™
        • Cell Marque™ Kontrollfolien
        • Cell Marque™ Detektionssysteme und ergänzende Reagenzien
        • Cell Marque™ Primäre Antikörper
      • Membranen mit seitlichem Durchfluss
      • ProClin™ Konservierungsstoffe
      • Gewebediagnostik
        • Bakteriologische Färbungen
        • Medien zur Zellseparation
        • Zytologie-Färbungen
        • Trockenfarbstoffe und zertifizierte Beizen
        • Hämatologie-Färbungen
        • Histologie-Färbungen
        • Gewebediagnostik Universalreagenzien
    • Filtrierung
      • Konzentrations-Filter
        • Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
        • Zentrifugal-Filter
      • Filterpapier
      • Filtration für die Bioprozesstechnik
        • Puffer-Filtration
        • Klärfilterhalter &amp; Systeme
        • Filter-Gehäuse
        • Endgültige Sterilfiltration und Abfüllung
        • Gas- und Entlüftungsfilter
        • Integritätstester
        • Medien-Filtration
        • Vorfilter &amp; Bioburden-Kontrolle
        • Steril-Filter
        • Virusfilter-Halter und -Systeme
        • Virus-Filter
      • Labor-Filterhalterungen
      • Labor-Filtermembranen
        • Filter-Membranen
        • Millipore<sup>®</sup> Filtermembranen
      • Labor-Spritzenfilter
        • Spritzen-Filter
        • Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
      • MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
      • Sterile Labor-Filtergeräte
        • Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
        • Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
      • Vakuum-Filter
    • Grünere alternative Produkte
    • Industrielle Mikrobiologie
      • Umweltüberwachung und Simulation aseptischer Prozesse
      • Überwachung der Hygiene
      • Mikrobielle Kulturmedien
      • Rohstoffe für mikrobielle Kulturmedien
      • Mikrobielle Filtration
      • Mikrobielle Identifizierungstests &amp; biochemische Reagenzien
      • Mikrobiologie-Normen
      • Pathogen-Screening-Kits, Instrumente, Einwegartikel
      • Pyrogentests
      • Prüfgeräte für Qualitätsindikatoren
      • Sterilitätstests Verbrauchsmaterialien, Medien und Instrumente
    • Labor-Automatisierung
      • AAW™ Automatisierte Assay-Arbeitsstation
    • Laborgeräte
      • Zellkultur &amp; Kryogenik
        • Zellkultur-Zubehör
        • Kryo-Lagerung
        • Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
      • Filtrierung
        • Zentrifugal-Filter
        • Filter-Membranen
        • Filterpapier
        • Labor-Filterhalterungen
        • Spritzen-Filter
        • Vakuum-Filter
        • Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
        • Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
        • Millipore<sup>®</sup> Filtermembranen
        • Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
        • MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
        • Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
      • Glaswaren
      • Laborausstattung
        • Bilanzen
        • Zentrifugation
        • Zerkleinerungsmaschinen und Homogenisatoren
        • Labor Rühren &amp; Mischen
        • Kühlschränke und Gefrierschränke
        • Wasseraufbereitung
      • Laborgeräte-Partner
        • Benchmark Wissenschaftliche Produkte
        • BRAND<sup>®</sup> Produkte
        • Corning<sup>®</sup> Produkte
        • Cytiva™ Produkte
        • DWK-Produkte
        • Eppendorf<sup>®</sup> Produkte
        • Wissenschaftliche Produkte von Excel
        • Heathrow Scientific<sup>®</sup> Produkte
        • LGC Biosearch™ Produkte
        • OHAUS<sup>®</sup> Produkte
        • Pop-Bio Produkte
        • Roche<sup>®</sup> Produkte
      • Handhabung und Abgabe von Flüssigkeiten
      • Objektträger und Kammern für Mikroskope
      • PCR-Zubehör und Ausrüstung
      • Platten
        • Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
        • MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
        • MultiScreen<sup>®</sup> Massivboden-Platten
      • Handhabung von Proben
        • Zerkleinerungsmaschinen und Homogenisatoren
        • Laborbehälter &amp; Lagerung
        • Labor-Etiketten
        • Probenentnahme im Labor
        • Labor Rühren &amp; Mischen
      • Dichtungsfilme, -folien, -klebebänder
      • Septa
    • Werkstoffkunde
      • Biomedizinische Materialien
        • 3D-Bioprinting
        • Biomedizinische Polymere
        • Formulierungskits für die Medikamentenabgabe
        • Hydrophile Polymere
        • Hydrophobe Polymere
        • Polyethylenglykol (PEGs &amp; PEOs)
        • Polymere Mikrokugeln und Nanopartikel
        • Werkzeuge für die Polymerisation
      • Elektronische Materialien
        • Kohlenstoff-Nanomaterialien
        • Elektronische Chemikalien &amp; Ätzmittel
        • Anorganische und metallische Nanomaterialien
        • Flüssigkristalle
        • OLED- und PLED-Materialien
        • OFET- und OPV-Werkstoffe
        • Photonische und optische Materialien
        • Gedruckte elektronische Materialien
        • Selbstmontage &amp; Kontaktdruck
        • Silikon-Materialien
        • Spezialitäten und intelligente Polymere
        • Substrate und vorgefertigte elektronische Komponenten
      • Energie-Materialien
        • Batterie-Materialien
        • Chalkogenide
        • Brennstoffzellen-Membranen und -Materialien
        • Hochreine Metalle und Legierungen
        • Hochreine Salze
        • Oxide und Keramiken
        • Quantum Dots
        • Materialien zur Solarenergie
        • Vorprodukte für die Lösung und Aufdampfung
    • Molekularbiologie und funktionelle Genomik
      • Klonen &amp; Expression
        • Molekulares Klonen und Proteinexpression
        • Transfektion
      • Epigenetik
      • Genbearbeitung und funktionelle Genomik
        • CRISPR und Genmanipulation
        • Genetisches Screening
        • RNAi-Bibliotheken
        • RNAi-Einzelklone
      • Mikrobiom
      • NGS-Bibliotheksvorbereitung
      • Nukleinsäure-Elektrophorese und Hybridisierung
        • Nukleinsäure-Elektrophorese, Transfer &amp; Quantifizierung
        • Nukleinsäure-Markierung
      • Nukleinsäure-Aufreinigung
        • gDNA-Reinigung
        • Aufreinigung von Plasmid-DNA
        • Reaktion Aufräumen
        • RNA-Reinigung
      • Oligos, qPCR-Sonden und Peptide
        • Kundenspezifische &amp; vorgefertigte DNA-Oligos und qPCR-Sonden
        • Kundenspezifische &amp; vorgefertigte RNA-Oligos, siRNA-Duplexe und Kontrollen
        • Kundenspezifische Peptide
      • PCR und Amplifikation
        • Kapa Biosystems PCR-Reagenzien
        • PCR-Reagenzien und Kits
        • PCR-Zubehör und Ausrüstung
        • Vollständige Genom-Amplifikation
      • Roche<sup>®</sup> Life Science Produkte
    • Entwicklung und Herstellung von mAbs
      • Entdeckung von Antikörper-Medikamenten
        • Auswahl und Optimierung von Leads
        • Präklinische Entwicklung
        • Ziel Entdeckung
      • Charakterisierung und Qualitätskontrolle
        • Aggregierte Analyse
        • Analyse der intakten Masse
        • Peptid-Mapping
        • Posttranslationale Modifikation
        • Titer-Bestimmung
      • Prozessentwicklung, Herstellung, Formulierung und Endabfüllung
        • Nachgeschaltete Verarbeitung (DSP)
        • Formulierung und endgültige Befüllung
        • Vorgelagerte Verarbeitung (USP)
    • mRNA-Entwicklung und -Herstellung
      • mRNA-Analytik und Qualitätskontrolle
      • mRNA-Entwicklung
      • mRNA-Herstellung und -Formulierung
      • mRNA-Forschung
    • Pharma- und Biopharma-Herstellung
      • Pharmazeutische Wirkstoffe
        • API-Verarbeitungschemikalien
        • Folate
        • Portfolio-APIs
      • Bioprozessierung &amp; Formulierung Rohstoffe
        • Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
        • Puffer &amp; pH-Einsteller
        • Reinigung an Ort und Stelle
        • Detergenzien für biopharmazeutische Anwendungen
        • Nachgeschaltete Prozess- und Formulierungschemikalien
        • Endonuklease
        • Hochwertige Chemikalien für die mRNA-Herstellung
        • Vorgelagerte Prozesschemikalien
      • Bioprozessierung Zellkultur
        • Bioprozessieren von Zellkulturmedien
        • Bioprozessierung von Zelllinien
        • Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
        • Bioprocessing Rekombinante Ergänzungsmittel
        • Schüttgut-Transfersäcke für Pulver
        • Zell-Retention
        • Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
        • Medien-Filtration
        • Upstream-Plattformen für virale Vektoren
      • Bioprozess-Systeme
        • Chromatographiesäulen für die Bioprozesstechnik
        • Chromatographie-Systeme
        • Klärfilterhalter &amp; Systeme
        • Integritätstester
        • Single-Use-Mischer
        • Verbindungsstücke, Ventile und Mischer aus Edelstahl
        • Tangentialfluss-Filtrationsgeräte und -systeme
        • Virusfilter-Halter und -Systeme
      • Puffer und Medienvorbereitung
        • Puffer &amp; pH-Einsteller
        • Puffer-Filtration
        • Medien-Filtration
        • Single-Use-Mischer
      • Chromatographie
        • Affinitätschromatographie-Harze
        • Chromatographiesäulen für die Bioprozesstechnik
        • Chromatographie-Systeme
        • Ionenaustausch-Chromatographie-Harze
        • Membran-Chromatographie
        • Umkehrphasen-/Normalphasen-Chromatographieharze
        • Harze für die Größenausschlusschromatographie
      • Klärung &amp; Ernte
        • Klärungstiefenfilter &amp; Vorbehandlungslösungen
        • Klärfilterhalter &amp; Systeme
        • Klärung von Vorfiltern
      • Flüssigkeitsmanagement
        • Verbindung/Trennung für Bioprozesse
        • Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
        • Einweg-Baugruppen
        • Single-Use-Mischer
        • Verbindungsstücke, Ventile und Mischer aus Edelstahl
      • Formulierung
        • Aktivierte und funktionalisierte PEGs
        • Formulierung von Biomolekülen
        • Granulierte Materialien
        • Injektionsmittel und parenterale Formulierungen
        • Flüssige Formulierung
        • Protein-Stabilisatoren
        • Halbfeste Formulierung
        • Feste Formulierung
        • Synthetische Lipide
        • Plattform zur Verringerung der Viskosität
      • Sterile und aseptische Probenahmelösungen
        • Sterilprozessprobenahme
        • Probenahme mit der MAST<sup>®</sup> Autosampling-Lösung
      • Sterilfiltration &amp; Bioburden-Kontrolle
        • Puffer-Filtration
        • Filter-Gehäuse
        • Endgültige Sterilfiltration und Abfüllung
        • Gas- und Entlüftungsfilter
        • Integritätstester
        • Medien-Filtration
        • Vorfilter &amp; Bioburden-Kontrolle
        • Steril-Filter
      • Ultrafiltration und Diafiltration
        • Tangentialfluss-Filtrationsgeräte
        • Tangentialfluss-Filtrationsgeräte und -systeme
      • Virale Clearance
        • Integritätstester
        • Virusfilter-Halter und -Systeme
        • Virus-Filter
        • Virus-Inaktivierung
    • Proteinbiologie
      • Antikörper
        • Verbesserte Validierungsantikörper
        • Durchflusszytometrie-Antikörper
        • Prestige-Antikörper<sup>®</sup>
        • Primäre Antikörper
        • Sekundäre Antikörper
        • Kleinpackung Antikörper
        • ZooMAb<sup>®</sup> Rekombinante Antikörper
      • Bioaktive kleine Moleküle
        • Konsortium für strukturelle Genomik
      • Duolink<sup>®</sup> PLA - Protein-Interaktions-Technologie
      • Immunoassay-Plattform-Lösungen
        • ELISA-Kits
        • MILLIPLEX<sup>®</sup>-Kits
        • SMC<sup>™</sup> Technologie
      • Protein-Elektrophorese und Western Blotting
        • Elektrophorese- und Transfergeräte
        • Transfermembranen &amp; Kits
        • Immundetektionsreagenzien und -substrate
        • Membran-Immunodetektionsgeräte
        • Protein-Elektrophorese-Gele &amp; Puffer
        • Protein-Elektrophorese-Gelfärbungen
        • Protein-Marker
        • Transferpuffer und Reagenzien
      • Proteine und Enzyme
        • Albumine und Transportproteine
        • Coenzyme
        • Nachweissubstrate &amp; Enzyme
        • Medikamentenanalyse Enzyme
        • Glykobiologische Profilierungswerkzeuge
        • Nukleasen
        • Proteasen
        • Dissoziation des Gewebes
      • Protein-Massenspektrometrie
      • Proteinaufreinigung Chromatographie
        • Reinigung von Antikörperproteinen
        • Reinigung von biotinylierten Proteinen
        • FLAG<sup>®</sup> Aufreinigung
        • Reinigung von Rekombinanten/Fusionsmarkierungsproteinen
      • Vorbereitung von Proteinproben
        • Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
        • Reinigung von Antikörperproteinen
        • Reinigung von biotinylierten Proteinen
        • FLAG<sup>®</sup> Aufreinigung
        • Hemmstoff-Cocktails
        • Labor-Konzentrationsgeräte
        • Laborgeräte für Dialyse und Diafiltration
        • Reinigung von Rekombinanten/Fusionsmarkierungsproteinen
        • Reagenzien für die subzelluläre Fraktionierung
        • Reagenzien und Enhancer für die Ganzzelllyse
    • Wasseraufbereitung
      • Milli-Q<sup>®</sup> Benchtop Wasserreinigungssysteme
      • Milli-Q<sup>®</sup> High-Flow Wasserreinigungssysteme
      • Milli-Q<sup>®</sup> Klinische Wasserreinigungssysteme
      • Milli-Q<sup>®</sup> Verbrauchsmaterial
      • Milli-Q<sup>®</sup> Zubehör
  • Anwendungen
    • Analytische Chemie
      • Atomare Spektroskopie
      • Kalibrierung, Qualifizierung, Validierung
      • Gaschromatographie (GC)
      • Flüssigchromatographie
        • HPLC für große Moleküle
        • Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie
        • HPLC für kleine Moleküle
      • Massenspektrometrie (MS)
      • Kernspinresonanz (NMR)
      • Photometrie und Reflektometrie
      • Vorbereitung der Probe
        • Filtration von Proben
        • Probenaufbereitung
        • QuEChERS Probenvorbereitung
        • Festphasenextraktion
        • Festphasen-Mikroextraktion
      • Dünnschichtchromatographie (TLC)
      • Titration und Karl Fischer
      • Wasser für die analytische Chemie
      • Nasschemische Analyse
    • Zellkultur &amp; Analyse
      • Zellanalyse
        • Zellbasierte Assays
        • Zellzählung und Gesundheitsanalyse
        • Bildgebende Analyse und Live-Zell-Bildgebung
      • Zellkultur nach Zelltyp
        • Säugetierzellkultur
        • Mikrobielle Zellkultur
        • Pflanzen-Gewebekultur
        • Primäre Zellkultur
        • Stammzellkultur
      • Zellkultur nach Technik
        • 3D-Zellkultur
        • Vorbereitung der Zellkulturmedien
        • Zellwachstum und -erhaltung
        • Transfektion und Genmanipulation
      • Zellkultur für die Produktion
      • Fehlersuche in der Zellkultur
    • Chemie und Synthese
      • ADC &amp; Biokonjugation
      • Blei-Entdeckung
      • Peptid-Synthese
      • Proteinabbau
      • Reaktionsdesign und Optimierung
      • Synthetische Methoden
        • C-H-Funktionalisierung
        • Kreuzkupplung
        • Fluorierung
        • Metathese
        • Werkzeugkasten für organische Reaktionen
        • Photokatalyse
    • Klinische &amp; Diagnostik
      • Bakteriologie
      • Blutgruppenbestimmung
      • Klinische und forensische Tests
      • Zytologie &amp; Zytodiagnose
      • Diagnostische Immunhistochemie
      • Hämatologie
      • Histologie/Histopathologie
      • IVD-Herstellung
      • Wasser für die klinische Diagnostik
    • Umwelt- und Cannabistests
      • Luftprobenahme und Überwachung
      • Cannabis-Tests
        • Cannabinoide &amp; Potenz
        • Pestizide und Mykotoxine
        • Terpene
      • Trinkwasseruntersuchung
      • Boden-, Feststoffabfall- und Grundwassertests
      • Prüfung von Abwasser und Prozesswasser
    • Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
      • Chemische Analyse
      • Formulierung von Aromen und Duftstoffen
      • Mikrobiologische Analyse
      • Einhaltung von Vorschriften
    • Genomik
      • Fortgeschrittenes Gene Editing
      • Klonen &amp; Expression
      • DNA- und RNA-Aufreinigung
      • Epigenetik
      • Funktionelles Genomics-Screening
      • Genexpression und Silencing
      • Sequenzierung der nächsten Generation
      • Nukleinsäure-Gelelektrophorese
      • Nukleinsäuremarkierung und -nachweis
      • PCR
      • qPCR
      • Sequenzierung
    • Materialwissenschaft und -technik
      • 3D-Bioprinting
      • 3D-Druck
      • Batterien, Superkondensatoren, Brennstoffzellen
      • Bioelektronik
      • Biosensoren und Bioimaging
      • Chemische Gasphasenabscheidung
      • Kontaktlinsen- und Dentalherstellung
      • Verabreichung von Medikamenten
      • Elektronenmikroskopie
      • Mikroelektronik und Nanoelektronik
      • Synthese von Nanopartikeln und Mikropartikeln
      • Organische Elektronik
      • Fotovoltaik und Solarzellen
      • Polymer-Synthese
      • Festkörpersynthese
      • Tissue Engineering
    • Mikrobiologische Tests
      • Bioburden-Tests
      • Vorbereitung der Kulturmedien
      • Medienbefüllung (APS)
      • Mikrobielle Wasseruntersuchung
      • Mykoplasma-Tests
      • Tests auf Krankheitserreger und Verderb
      • Pyrogentests
      • Sterilitätstests
      • Oberflächen- und Personentests
      • Praktikable Luftüberwachung
    • Entwicklung und Herstellung von mAbs
      • Entdeckung von Antikörper-Medikamenten
        • Auswahl und Optimierung von Leads
        • Präklinische Entwicklung
        • Ziel Entdeckung
      • Charakterisierung und Qualitätskontrolle
        • Aggregierte Analyse
        • Analyse der intakten Masse
        • Peptid-Mapping
        • Posttranslationale Modifikation
        • Titer-Bestimmung
      • Prozessentwicklung, Herstellung, Formulierung und Endabfüllung
        • Nachgeschaltete Verarbeitung (DSP)
        • Formulierung und endgültige Befüllung
        • Vorgelagerte Verarbeitung (USP)
    • mRNA-Entwicklung und -Herstellung
      • mRNA-Analytik und Qualitätskontrolle
      • mRNA-Entwicklung
      • mRNA-Herstellung und -Formulierung
      • mRNA-Forschung
    • Pharma- und Biopharma-Herstellung
      • Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten
        • Konjugation
        • Klärung
      • Biopharma 4.0
        • Software zur Automatisierung und Steuerung von Bioprozessen
        • Software für die Datenanalyse in der Bioprozesstechnik
        • Geschlossene Verarbeitung für die Bioproduktion
        • Intensivierte &amp; kontinuierliche Upstream-Verarbeitung (USP)
        • Verstärkte und kontinuierliche nachgelagerte Verarbeitung (DSP)
        • Prozessanalytische Technologie (PAT)
      • Biotech-Ressourcen-Drehscheibe
        • Entdeckung
        • Vorklinisch
        • Phase I-II
        • Phase III und Herstellung
        • Gesetzliche Bestimmungen
        • Startup-Programme
      • Blutplasmafraktionierung
      • Herstellung von Zelltherapie
      • Klassische Pharmaproduktion
        • Strategien für das endgültige Füllen
        • Strategien für die Flüssigformulierung
        • Strategien für feste Formulierungen
        • Strategien für die Sterilfiltration
      • Herstellung von Gentherapie
        • Upstream-Verarbeitung viraler Vektoren
        • Nachgeschaltete Verarbeitung viraler Vektoren
        • Formulierung des viralen Vektors und endgültige Befüllung
        • Virale Vektorcharakterisierung und Biosicherheitstests
        • Auftragsentwicklung und -herstellung viraler Vektoren
      • Pharmazeutische Analyse &amp; QC
        • Charakterisierung von Biologika und Biosimilars
        • Kompendialtests und regulatorische Anleitungen
        • Analyse kleiner Moleküle und Qualitätskontrolle (QC)
      • Steril- und aseptische Probenahme
      • Impfstoffherstellung
        • Zellbasierte Impfstoffherstellung
        • mRNA-Impfstoffherstellung
        • pDNA-Impfstoffherstellung
        • Herstellung von Protein-Untereinheit-Impfstoffen
        • Virusähnliche Partikel Impfstoffherstellung
        • Herstellung viraler Vektorimpfstoffe
    • Proteinbiologie
      • ELISA
      • Assays zur Enzymaktivität
      • Durchflusszytometrie
      • Gel-Elektrophorese
      • Immunhistochemie
      • Abfrage von Proteinwegen
      • Lyse und Proteinextraktion
      • Wechselwirkungen zwischen Proteinen und Nukleinsäuren
      • Proteinkonzentration und Pufferaustausch
      • Expression von Proteinen
      • Markierung und Modifizierung von Proteinen
      • Protein Pulldown
      • Aufreinigung von Proteinen
      • Quantifizierung von Proteinen
      • Protein-Strukturanalyse
      • Western Blotting
      • Protein-Massenspektrometrie
    • Forschung &amp; Krankheitsgebiete
      • Krebsforschung
      • Zell- und entwicklungsbiologische Forschung
      • Zellsignalisierung
      • Glykobiologie
      • Metabolomics-Forschung
      • Neurowissenschaftliche Forschung
      • Pharmakologie und Wirkstoffforschung
    • Wasseraufbereitung
      • Wasser für die analytische Chemie
      • Wasser für Zell- und Molekularbiologie
      • Wasser für die klinische Diagnostik
      • Wasser im Labor verstehen
  • Dienstleistungen
    • Auftragsfertigung
      • ADC &amp; Biokonjugation
      • Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
      • mRNA und LNP
        • Lipide CDMO Dienstleistungen
        • Lipid-Nanopartikel CDMO-Dienstleistung
      • Kleine Moleküle
        • Aktiviertes Polyethylenglykol (PEGs)
        • APIs
        • Hochwirksame APIs
      • Viraler Vektor
        • AAV-Produktion
        • Gentherapie-Prozessentwicklung
        • Lentivirale Vektoren
    • Vertragsprüfung
      • Analytische Entwicklung
        • ADC Produktcharakterisierung
        • Analytische Entwicklung und Charakterisierung für Adeno-assoziierte Viren (AAV)
        • Charakterisierung von mAb-Produkten
        • mRNA-Analytische Entwicklung
      • Bulk Harvest Release Testing
        • Zell- und Gentherapie: Freisetzungstests für Massenernten
        • mAbs Bulk Harvest Release Testing
        • Impfstoff-Erntefreigabetest
      • Herstellung und Prüfung von Zell- und Virusbanken
        • Biorepository und Lagerung
        • Herstellung von Zellbanken
        • Charakterisierung von Zelllinien
        • Genetische Stabilitätsprüfung
        • Virus Bank Herstellung
      • Prüfung der endgültigen Produktfreigabe
        • Zell- und Gentherapie Endgültige Produktfreigabetests
        • mAbs Endgültige Produktfreigabeprüfung
      • Molekularer Schnellnachweis
        • Blazar™ Molekularer Schnellnachweis
        • Sequenzierung der nächsten Generation
      • Prüfung von Rohstoffen
      • Dienstleistungen zur Stabilitätsprüfung
      • Virale Clearance-Tests
        • Provise<sup>®</sup> Räumungsdienste
        • Standard- und Hybrid-Räumungsdienste
    • Kundenspezifische Produkte
      • Schüttgut-Transfersäcke für Pulver
      • CADI: Kundenspezifische Assay-Entwicklung und Innovation
      • Zellkulturmedienstabilität und Testdienstleistungen
      • Cell Design Studio™ Zelltechnische Dienstleistungen
      • CHOZN<sup>®</sup> Zelllinien-Engineering und Entwicklung
      • Vertrag ZooMAb<sup>®</sup> Antikörper-Entwicklungsdienstleistungen
      • Kritische Rohstoffe
      • Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer diagnostischer Antikörper
      • Benutzerdefinierte GC-Säulen
      • Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
      • Kundenspezifische HPLC-Säulen
      • Kundenspezifische Medienentwicklungsdienste
      • Benutzerdefinierte Nukleinsäuren
      • Kundenspezifische SPE-Röhrchen und 96-Well-Platten
      • Kundenspezifische SPME-Fasern
      • Kundenspezifische Teststreifen &amp; Papiere
      • Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
      • Eshmuno<sup>®</sup> Fit Custom Affinity Resin Entwicklungsdienstleistungen
      • Materialien im Produktionsmaßstab und kundenspezifische Dienstleistungen
        • Lieferkette für großvolumige Produkte
        • Skalierbare Fertigung &amp; kundenspezifische Verpackung
      • Referenzmaterialien
      • Entwurf von kleinen Molekülbibliotheken (Aldrich Market Select)
      • Stabile Isotope - kundenspezifische &amp; GMP-Produkte
    • Digitale Lösungen für Life Science
      • AIDDISON™ KI-gestützte Software für die Wirkstoffforschung
      • Belysa<sup>®</sup> Immunoassay Kurvenanpassungssoftware
      • Software zur Automatisierung und Steuerung von Bioprozessen
      • Software für die Datenanalyse in der Bioprozesstechnik
      • Catalexis Katalysatoren-Screening-Plattform
      • Chemistwin<sup>®</sup> Digitale Referenzmaterialien
      • DEL Erweiterter Digitaler Dienst
      • DOZN™ Werkzeug
      • mConfig™ Konfigurator für Zellkulturmedien und Chemikalien
      • M-Trace<sup>®</sup> Elektronische Prüfprotokollsoftware
      • Millicell<sup>®</sup> Cloud-Dienste
      • MQuant<sup>®</sup> StripScan
      • MyMilli-Q<sup>™</sup> Digitale Dienste
      • SYNTHIA<sup>™</sup> Retrosynthese-Software
      • Val@M™ Anwendung für Validierungsaktivitäten
    • IVD-Entwicklung und -Herstellung
      • Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer diagnostischer Antikörper
      • Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
      • Dienstleistungen zur Entwicklung von Lateral Flow Assays
    • Produkt Dienstleistungen
      • Anwendungsdienste für Feststoffformulierungen
      • Kalibrierung und Verifizierung
        • Milli-Q<sup>®</sup> Kalibrierung und Verifizierung
        • Mikrobiologische Testsysteme
      • Elevate-Programm
      • eMERGE™-Programm
      • Emprove<sup>®</sup>-Programm
        • Emprove<sup>®</sup> Zellkulturmedien
        • Emprove<sup>®</sup> Chemikalien Portfolio
        • Emprove<sup>®</sup> Chromatographie Portfolio
        • Emprove<sup>®</sup> Portfolio an Filtern und Einwegkomponenten
        • Emprove<sup>®</sup> Suite
      • Pläne für Wartung und Service
        • Mikrobiologische Testsysteme
        • Milli-Q<sup>®</sup> Wartungs- und Service-Pläne
        • Spectroquant<sup>®</sup> Photometer Dienstleistungen
        • System Service Reliance-Pläne
      • Milli-Q<sup>®</sup> Dienstleistungen und Unterstützung
        • Pläne für Wartung und Service
        • Qualifizierung &amp; Validierung
        • Kalibrierung und Verifizierung
        • Zusätzliche Dienstleistungen
        • MyMilli-Q™ Digitale Dienste
      • mPredict™ Co-Kristall-Vorhersagedienst
      • Einweg- und Filtervalidierungsdienste
        • Prüfung der bakteriellen Retention
        • Prüfung der chemischen Kompatibilität
        • Extrahierbare und auslaugbare Stoffe
        • Prüfung der Filterintegrität
        • Validierungsdienstleistungsstufen
        • Validierungsdienstleistungen Beratung
      • Installation von Systemen und Ausrüstung
        • Bioprozesssysteme Ausrüstung Installation
        • Schulung und spezialisierte Dienstleistungen für Bioprozesssysteme
        • Mikrobiologische Testsysteme
      • Qualifizierung der Systeme
        • Qualifizierung von Bioprozesssystemen
        • Lebensmittel und Getränke QC-Systeme Qualifizierung
        • Milli-Q<sup>®</sup> Qualifizierung &amp; Validierung
        • Qualifizierung von Pharma-QC-Systemen
      • Validierungsdienste
        • Lebensmittel- und Getränkemikrobiologie Methodenvalidierung
        • Pharma-Mikrobiologie Methodenentwicklung &amp; Validierung
        • Val@M™ Anwendung für Validierungsaktivitäten
    • Unterstützung
      • Inventarverwaltung
      • M Lab™ Kollaborationszentren
      • Programme
      • Recycling
        • Biopharma-Recycling-Programm
        • Grüner Kühler
        • Recycling von Styropor-Kühlern
      • Ausbildung und Schulung
  • Ressourcen
    • Dokumente
      • Analysezertifikate (COA)
      • Sicherheitsdatenblätter (SDS)
      • Qualitätszertifikate (COQ)
      • Herkunftsbescheinigungen (COO)
    • Lernzentrum
  • Unterstützung
    • Kundenbetreuung
    • Kontakt
    • Site Smart werden
    • FAQ
    • Qualität und Regulierung
    • Taschenrechner &amp; Apps
    • Webinare