agency
according to ISO 16654:2001
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 13.5 g/L , bile salts, 1.5 g/L , crystal violet, 0.001 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, 17 g/L , proteose peptone, 3 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sorbitol, 10 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?