Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Level
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
DICHTE:
0,95–1,006g/ml
0,95–1,006g/ml
Produktherkunft: Humanplasma wurde negativ auf HBsAg und HIV-I, HIV-II, HBc und Hepatitis-C-Antikörper getestet. Alle Blutprodukte sollten als potenziell infektiös behandelt werden.
VLDL wird an den unteren und oberen Grenzwerten des angegebenen Dichtebereichs (Havel et al., 1955) mittels isopyknischer Ultrazentrifugation aus frischem Humanplasma mit EDTA und Natriumcitrat isoliert. Anpassungen der Dichte werden mit festem KBr vorgenommen. VLDL wird durch Zentrifugation am oberen Grenzwert des Dichtebereichs gewaschen, um die Entfernung von Proteinen höherer Dichte sicherzustellen.
Physical form
Flüssig in 150 mM NaCl, pH-Wert 7,4 mit 0,01 % EDTA Steril gefiltert mit einem 0,2-Mikron-Filter in einem sterilen Fläschchen.
ZUSAMMENSETZUNG:
88–95 % Lipide und 5–12 % Proteine.
ZUSAMMENSETZUNG:
88–95 % Lipide und 5–12 % Proteine.
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu vier Wochen haltbar. NICHT EINFRIEREN. Einfrieren kann zur Denaturierung führen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis) | assay - | assay ≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis) | assay ≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis) |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form lyophilized | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Nicotine increases dopamine transporter function in rat striatum through a trafficking-independent mechanism.
Lisa S Middleton,Subbu Apparsundaram,Kelley A King-Pospisil,Linda P Dwoskin
European Journal of Pharmacology null
Increased levels of Homer1b/c and Shank1a in the post-synaptic density of spinal dorsal horn neurons are associated with neuropathic pain in rats.
Gordana Miletic,Takako Miyabe,Kara J Gebhardt,Vjekoslav Miletic
Neuroscience Letters null
Gender-specific effect of Mthfr genotype and neonatal vigabatrin interaction on synaptic proteins in mouse cortex.
Elinor Blumkin,Tamar Levav-Rabkin,Osnat Melamed,Dalia Galron,Hava M Golan
Neuropsychopharmacology null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| LP1 | 04053252363740 |
| MABF2225-25UL | 04065266908169 |
| MABF2225-100UL | 04065266908152 |