2026-05-22T11:10+00:00
bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
cp_1, bvpage1
loc_en_GB, 111714MM, prd, sort_relevancy
co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
Produkte
Analytische Chemie
Analytische Chromatographie
Analytische Spritzen
Analytische Fläschchen
Kohlenstoff-Adsorbentien
Chromatographie-Standards
GC-Säulen, Zubehör und Adsorbentien
HPLC-Puffer
HPLC-Säulen
LPLC Medien & Zubehör
Fallen entleeren
Lösungsmittel
TLC-Platten und Adsorbentien
Analytische Reagenzien
Säuren
Analytische Spritzen
Analytische Fläschchen
Ätzende Alkalien und Basen
Reagenzien für Chromatographie und Spektroskopie
Kolorimetrische und titrimetrische Testkits
Indikatoren
Karl-Fischer-Reagenzien
Karl-Fischer-Standards
Metalle
pH-Teststreifen, pH-Papiere, Lesegeräte und Zubehör
Salze
Lösungsmittel
Spectroquant-Photometrie-Instrumente, Kits und Zubehör
Teststreifen, Papiere und Lesegeräte
Titrationsreagenzien
Analytische Probenvorbereitung
Luftüberwachungsgeräte & Schläuche
Labor-Filterhalterungen
Millipore<sup>®</sup> Labor-Filtermembranen
Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
Fallen entleeren
Festphasenextraktion (SPE) & QuEChERS
Festphasenmikroextraktion (SPME)
Säulen, Harze und Zubehör für die unterstützte Flüssigkeitsextraktion (SLE)
Sicherheit im Labor
Waschmittel und Reiniger für Laborgeräte
Sichere Handhabung
Sicherheitszubehör
Absorption von Verschüttungen
Photometrie und chemische Schnelltests
Kolorimetrische und titrimetrische Testkits
pH-Teststreifen, pH-Papiere, Lesegeräte und Zubehör
Photometrie-Instrumente, Testkits und Zubehör
Teststreifen, Papiere und Lesegeräte
Turbidimetrische Analyse
Referenzmaterialien
Aminosäuren-, Peptid- und Proteinstandards
Standards für Biomarker und Metaboliten
Cannabis-Standards
Kohlenhydrat-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien
Chromatographie-Standards
Normen für Lebensmittelzusatzstoffe
Normen für Lebensmittel- und Kosmetikbestandteile
ICP- und AAS-Normen
Mischstandards für anorganische Elementarverunreinigungen
Ionenchromatographie-Standards
Karl-Fischer-Standards
Lipid-Standards
Matrix-Materialien Standards
Mikrobiologie-Normen
Normen für organische Schadstoffe
Normen für Pestizide
Petrochemische Normen
Pharma-Normen
Pharmazeutika, illegale Drogen und diagnostische Biomarker
Pharmakopöe und Normen der metrologischen Institute
Physikalische und chemische Eigenschaften Normen
Phytochemische Standards
Vitamin-Normen
Zellkultur & Analyse
3D-Zellkultur
Hydrogele
Organoide
Gerüste
Tierbestandteilfreie Zellkulturreagenzien
Zellanalyse
Ausrüstung zur Zellzählung
Analyse der Zellgesundheit
Instrumente zur Zellbildgebung
Kits für die Zellisolierung
Assays für Zellmigration und Invasion
Reagenzien für die Lebendzellbildgebung
Zellkulturmedien & Puffer
Bioprozessieren von Zellkulturmedien
Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
Klassische Medien & Puffer
Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
Kulturmedien für Pflanzen
Ergänzungsmittel für Zellkulturen & Reagenzien
Albumine und Transportproteine
Aminosäuren
Antibiotika
Anhänge-Faktoren
Bioprocessing Rekombinante Ergänzungsmittel
Kohlenhydrate
Zelldissoziationsreagenzien
Reagenzien zum Einfrieren von Zellen
FBS
Wachstumsfaktoren und Zytokine
Hormone
Menschliches Serum
(Sonstiges) Sera
Reagenzien für Pflanzenkulturen
Sera
Ergänzungen für die Zellkultur
Vitamine
Zelllinien und spezielle Zellkulturen
Bioprozessierung von Zelllinien
Säugetierzell-Linien
Maus-Embryo-Medien
Primäre Zellen
Stammzellen
Sterile Labormedien Filtration & Kulturwaren
Zellkultur-Zubehör
Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
Chemie und Biochemikalien
Aminosäuren, Harze und Reagenzien für die Peptidsynthese
Biochemische Stoffe
Agarose
Aminosäuren
Antibiotika
Avanti Research™, eine Marke von Croda
Biologische Puffer
Kohlenhydrate
Chelatbildner und Reduktionsmittel
Coenzyme
Reinigungsmittel
Lipide
Glykokonjugate
Hochreine Biochemikalien und Reagenzien
Assay-Kits für den Stoffwechsel
Metaboliten-Bibliotheken
Natürliche Produkte
Nukleoside und Nukleotide
Vitamine
Bauklötze
Fluorierte Bausteine
Halogenierte Heterozyklen
Heterozyklische Bausteine
Organische Bausteine
Katalysatoren
Buchwald Katalysatoren & Liganden
C-H-Aktivierungskatalysatoren
Chirale Katalysatoren und Liganden
Kreuzkupplungskatalysatoren
Hydrierungskatalysatoren
Anorganische Katalysatoren
NHC-Liganden und -Komplexe
Olefin-Metathese
Organokatalysatoren
Phasentransferkatalysatoren
Phosphin-Liganden
Photokatalysatoren
Übergangsmetall-Katalysatoren
Chemische Biologie
Kohlenhydrate
Werkzeuge der chemischen Biologie
Klick-Chemie-Reagenzien
Vernetzer
Bausteine für den Proteinabbau
Chemische Synthese
Boronsäuren und ihre Derivate
C-C-Bindung bildende Reagenzien
Chirale Hilfsmittel
Kupplungsreagenzien & Nukleoside
Grignard-Reagenzien
Halogenierungsreagenzien
Organoaluminium-Reagenzien
Organolithium-Reagenzien
Organosilizium-Reagenzien
Zinnorganische Reagenzien
Organozink-Reagenzien
Oxidationsreagenzien
Schutz-/Deprotektionsreagenzien
Reduktionsmittel
Aromen und Düfte
Formulierung
Formulierung von Biomolekülen
Granulierte Materialien
Flüssige Formulierung
Protein-Stabilisatoren
Halbfeste Formulierung
Feste Formulierung
Laborchemikalien
Absorptionsmittel & Adsorbentien
Säuren
Ätzende Alkalien und Basen
Trocknungsmittel
Filterhilfsmittel & Filtermedien
Indikatoren
Metalle
Salze
Lösungsmittel
Sicherheit im Labor
Waschmittel und Reiniger für Laborgeräte
Sichere Handhabung
Sicherheitszubehör
Absorption von Verschüttungen
Stabile Isotope
Werkzeuge für die Synthese
Automatisierte chemische Synthese
Hochdurchsatz-Screening
Photoreaktoren
Elektrosynthese
Klinische & Diagnostik
Blutgruppenbestimmung
Fertige Reagenzien für die Blutgruppenbestimmung
Zwischenprodukte für die Blutgruppenbestimmung zur weiteren Verwendung (FFMU)
Cell Marque™
Cell Marque™ Kontrollfolien
Cell Marque™ Detektionssysteme und ergänzende Reagenzien
Cell Marque™ Primäre Antikörper
Membranen mit seitlichem Durchfluss
ProClin™ Konservierungsstoffe
Gewebediagnostik
Bakteriologische Färbungen
Medien zur Zellseparation
Zytologie-Färbungen
Trockenfarbstoffe und zertifizierte Beizen
Hämatologie-Färbungen
Histologie-Färbungen
Gewebediagnostik Universalreagenzien
Filtrierung
Konzentrations-Filter
Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
Zentrifugal-Filter
Filterpapier
Filtration für die Bioprozesstechnik
Puffer-Filtration
Klärfilterhalter & Systeme
Filter-Gehäuse
Endgültige Sterilfiltration und Abfüllung
Gas- und Entlüftungsfilter
Integritätstester
Medien-Filtration
Vorfilter & Bioburden-Kontrolle
Steril-Filter
Virusfilter-Halter und -Systeme
Virus-Filter
Labor-Filterhalterungen
Labor-Filtermembranen
Filter-Membranen
Millipore<sup>®</sup> Filtermembranen
Labor-Spritzenfilter
Spritzen-Filter
Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
Sterile Labor-Filtergeräte
Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
Vakuum-Filter
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Umweltüberwachung und Simulation aseptischer Prozesse
Überwachung der Hygiene
Mikrobielle Kulturmedien
Rohstoffe für mikrobielle Kulturmedien
Mikrobielle Filtration
Mikrobielle Identifizierungstests & biochemische Reagenzien
Mikrobiologie-Normen
Pathogen-Screening-Kits, Instrumente, Einwegartikel
Pyrogentests
Prüfgeräte für Qualitätsindikatoren
Sterilitätstests Verbrauchsmaterialien, Medien und Instrumente
Labor-Automatisierung
AAW™ Automatisierte Assay-Arbeitsstation
Laborgeräte
Zellkultur & Kryogenik
Zellkultur-Zubehör
Kryo-Lagerung
Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
Filtrierung
Zentrifugal-Filter
Filter-Membranen
Filterpapier
Labor-Filterhalterungen
Spritzen-Filter
Vakuum-Filter
Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
Millex<sup>®</sup> Spritzenvorsatzfilter
Millipore<sup>®</sup> Filtermembranen
Millipore<sup>®</sup> Sterilfilter
MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
Stericup<sup>®</sup> Vakuum-Filter
Glaswaren
Laborausstattung
Bilanzen
Zentrifugation
Zerkleinerungsmaschinen und Homogenisatoren
Labor Rühren & Mischen
Kühlschränke und Gefrierschränke
Wasseraufbereitung
Laborgeräte-Partner
Benchmark Wissenschaftliche Produkte
BRAND<sup>®</sup> Produkte
Corning<sup>®</sup> Produkte
Cytiva™ Produkte
DWK-Produkte
Eppendorf<sup>®</sup> Produkte
Wissenschaftliche Produkte von Excel
Heathrow Scientific<sup>®</sup> Produkte
LGC Biosearch™ Produkte
OHAUS<sup>®</sup> Produkte
Pop-Bio Produkte
Roche<sup>®</sup> Produkte
Handhabung und Abgabe von Flüssigkeiten
Objektträger und Kammern für Mikroskope
PCR-Zubehör und Ausrüstung
Platten
Millicell<sup>®</sup> Zellkultur-Einsätze und -Platten
MultiScreen<sup>®</sup> Filterplatten
MultiScreen<sup>®</sup> Massivboden-Platten
Handhabung von Proben
Zerkleinerungsmaschinen und Homogenisatoren
Laborbehälter & Lagerung
Labor-Etiketten
Probenentnahme im Labor
Labor Rühren & Mischen
Dichtungsfilme, -folien, -klebebänder
Septa
Werkstoffkunde
Biomedizinische Materialien
3D-Bioprinting
Biomedizinische Polymere
Formulierungskits für die Medikamentenabgabe
Hydrophile Polymere
Hydrophobe Polymere
Polyethylenglykol (PEGs & PEOs)
Polymere Mikrokugeln und Nanopartikel
Werkzeuge für die Polymerisation
Elektronische Materialien
Kohlenstoff-Nanomaterialien
Elektronische Chemikalien & Ätzmittel
Anorganische und metallische Nanomaterialien
Flüssigkristalle
OLED- und PLED-Materialien
OFET- und OPV-Werkstoffe
Photonische und optische Materialien
Gedruckte elektronische Materialien
Selbstmontage & Kontaktdruck
Silikon-Materialien
Spezialitäten und intelligente Polymere
Substrate und vorgefertigte elektronische Komponenten
Energie-Materialien
Batterie-Materialien
Chalkogenide
Brennstoffzellen-Membranen und -Materialien
Hochreine Metalle und Legierungen
Hochreine Salze
Oxide und Keramiken
Quantum Dots
Materialien zur Solarenergie
Vorprodukte für die Lösung und Aufdampfung
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Klonen & Expression
Molekulares Klonen und Proteinexpression
Transfektion
Epigenetik
Genbearbeitung und funktionelle Genomik
CRISPR und Genmanipulation
Genetisches Screening
RNAi-Bibliotheken
RNAi-Einzelklone
Mikrobiom
NGS-Bibliotheksvorbereitung
Nukleinsäure-Elektrophorese und Hybridisierung
Nukleinsäure-Elektrophorese, Transfer & Quantifizierung
Nukleinsäure-Markierung
Nukleinsäure-Aufreinigung
gDNA-Reinigung
Aufreinigung von Plasmid-DNA
Reaktion Aufräumen
RNA-Reinigung
Oligos, qPCR-Sonden und Peptide
Kundenspezifische & vorgefertigte DNA-Oligos und qPCR-Sonden
Kundenspezifische & vorgefertigte RNA-Oligos, siRNA-Duplexe und Kontrollen
Kundenspezifische Peptide
PCR und Amplifikation
Kapa Biosystems PCR-Reagenzien
PCR-Reagenzien und Kits
PCR-Zubehör und Ausrüstung
Vollständige Genom-Amplifikation
Roche<sup>®</sup> Life Science Produkte
Entwicklung und Herstellung von mAbs
Entdeckung von Antikörper-Medikamenten
Auswahl und Optimierung von Leads
Präklinische Entwicklung
Ziel Entdeckung
Charakterisierung und Qualitätskontrolle
Aggregierte Analyse
Analyse der intakten Masse
Peptid-Mapping
Posttranslationale Modifikation
Titer-Bestimmung
Prozessentwicklung, Herstellung, Formulierung und Endabfüllung
Nachgeschaltete Verarbeitung (DSP)
Formulierung und endgültige Befüllung
Vorgelagerte Verarbeitung (USP)
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
mRNA-Analytik und Qualitätskontrolle
mRNA-Entwicklung
mRNA-Herstellung und -Formulierung
mRNA-Forschung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Pharmazeutische Wirkstoffe
API-Verarbeitungschemikalien
Folate
Portfolio-APIs
Bioprozessierung & Formulierung Rohstoffe
Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
Puffer & pH-Einsteller
Reinigung an Ort und Stelle
Detergenzien für biopharmazeutische Anwendungen
Nachgeschaltete Prozess- und Formulierungschemikalien
Endonuklease
Hochwertige Chemikalien für die mRNA-Herstellung
Vorgelagerte Prozesschemikalien
Bioprozessierung Zellkultur
Bioprozessieren von Zellkulturmedien
Bioprozessierung von Zelllinien
Flüssige Zellkulturmedien und Puffer für die Bioprozessierung
Bioprocessing Rekombinante Ergänzungsmittel
Schüttgut-Transfersäcke für Pulver
Zell-Retention
Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
Medien-Filtration
Upstream-Plattformen für virale Vektoren
Bioprozess-Systeme
Chromatographiesäulen für die Bioprozesstechnik
Chromatographie-Systeme
Klärfilterhalter & Systeme
Integritätstester
Single-Use-Mischer
Verbindungsstücke, Ventile und Mischer aus Edelstahl
Tangentialfluss-Filtrationsgeräte und -systeme
Virusfilter-Halter und -Systeme
Puffer und Medienvorbereitung
Puffer & pH-Einsteller
Puffer-Filtration
Medien-Filtration
Single-Use-Mischer
Chromatographie
Affinitätschromatographie-Harze
Chromatographiesäulen für die Bioprozesstechnik
Chromatographie-Systeme
Ionenaustausch-Chromatographie-Harze
Membran-Chromatographie
Umkehrphasen-/Normalphasen-Chromatographieharze
Harze für die Größenausschlusschromatographie
Klärung & Ernte
Klärungstiefenfilter & Vorbehandlungslösungen
Klärfilterhalter & Systeme
Klärung von Vorfiltern
Flüssigkeitsmanagement
Verbindung/Trennung für Bioprozesse
Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Einweg-Baugruppen
Single-Use-Mischer
Verbindungsstücke, Ventile und Mischer aus Edelstahl
Formulierung
Aktivierte und funktionalisierte PEGs
Formulierung von Biomolekülen
Granulierte Materialien
Injektionsmittel und parenterale Formulierungen
Flüssige Formulierung
Protein-Stabilisatoren
Halbfeste Formulierung
Feste Formulierung
Synthetische Lipide
Plattform zur Verringerung der Viskosität
Sterile und aseptische Probenahmelösungen
Sterilprozessprobenahme
Probenahme mit der MAST<sup>®</sup> Autosampling-Lösung
Sterilfiltration & Bioburden-Kontrolle
Puffer-Filtration
Filter-Gehäuse
Endgültige Sterilfiltration und Abfüllung
Gas- und Entlüftungsfilter
Integritätstester
Medien-Filtration
Vorfilter & Bioburden-Kontrolle
Steril-Filter
Ultrafiltration und Diafiltration
Tangentialfluss-Filtrationsgeräte
Tangentialfluss-Filtrationsgeräte und -systeme
Virale Clearance
Integritätstester
Virusfilter-Halter und -Systeme
Virus-Filter
Virus-Inaktivierung
Proteinbiologie
Antikörper
Verbesserte Validierungsantikörper
Durchflusszytometrie-Antikörper
Prestige-Antikörper<sup>®</sup>
Primäre Antikörper
Sekundäre Antikörper
Kleinpackung Antikörper
ZooMAb<sup>®</sup> Rekombinante Antikörper
Bioaktive kleine Moleküle
Konsortium für strukturelle Genomik
Duolink<sup>®</sup> PLA - Protein-Interaktions-Technologie
Immunoassay-Plattform-Lösungen
ELISA-Kits
MILLIPLEX<sup>®</sup>-Kits
SMC<sup>™</sup> Technologie
Protein-Elektrophorese und Western Blotting
Elektrophorese- und Transfergeräte
Transfermembranen & Kits
Immundetektionsreagenzien und -substrate
Membran-Immunodetektionsgeräte
Protein-Elektrophorese-Gele & Puffer
Protein-Elektrophorese-Gelfärbungen
Protein-Marker
Transferpuffer und Reagenzien
Proteine und Enzyme
Albumine und Transportproteine
Coenzyme
Nachweissubstrate & Enzyme
Medikamentenanalyse Enzyme
Glykobiologische Profilierungswerkzeuge
Nukleasen
Proteasen
Dissoziation des Gewebes
Protein-Massenspektrometrie
Proteinaufreinigung Chromatographie
Reinigung von Antikörperproteinen
Reinigung von biotinylierten Proteinen
FLAG<sup>®</sup> Aufreinigung
Reinigung von Rekombinanten/Fusionsmarkierungsproteinen
Vorbereitung von Proteinproben
Amicon<sup>®</sup> Zentrifugen
Reinigung von Antikörperproteinen
Reinigung von biotinylierten Proteinen
FLAG<sup>®</sup> Aufreinigung
Hemmstoff-Cocktails
Labor-Konzentrationsgeräte
Laborgeräte für Dialyse und Diafiltration
Reinigung von Rekombinanten/Fusionsmarkierungsproteinen
Reagenzien für die subzelluläre Fraktionierung
Reagenzien und Enhancer für die Ganzzelllyse
Wasseraufbereitung
Milli-Q<sup>®</sup> Benchtop Wasserreinigungssysteme
Milli-Q<sup>®</sup> High-Flow Wasserreinigungssysteme
Milli-Q<sup>®</sup> Klinische Wasserreinigungssysteme
Milli-Q<sup>®</sup> Verbrauchsmaterial
Milli-Q<sup>®</sup> Zubehör
Anwendungen
Analytische Chemie
Atomare Spektroskopie
Kalibrierung, Qualifizierung, Validierung
Gaschromatographie (GC)
Flüssigchromatographie
HPLC für große Moleküle
Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie
HPLC für kleine Moleküle
Massenspektrometrie (MS)
Kernspinresonanz (NMR)
Photometrie und Reflektometrie
Vorbereitung der Probe
Filtration von Proben
Probenaufbereitung
QuEChERS Probenvorbereitung
Festphasenextraktion
Festphasen-Mikroextraktion
Dünnschichtchromatographie (TLC)
Titration und Karl Fischer
Wasser für die analytische Chemie
Nasschemische Analyse
Zellkultur & Analyse
Zellanalyse
Zellbasierte Assays
Zellzählung und Gesundheitsanalyse
Bildgebende Analyse und Live-Zell-Bildgebung
Zellkultur nach Zelltyp
Säugetierzellkultur
Mikrobielle Zellkultur
Pflanzen-Gewebekultur
Primäre Zellkultur
Stammzellkultur
Zellkultur nach Technik
3D-Zellkultur
Vorbereitung der Zellkulturmedien
Zellwachstum und -erhaltung
Transfektion und Genmanipulation
Zellkultur für die Produktion
Fehlersuche in der Zellkultur
Chemie und Synthese
ADC & Biokonjugation
Blei-Entdeckung
Peptid-Synthese
Proteinabbau
Reaktionsdesign und Optimierung
Synthetische Methoden
C-H-Funktionalisierung
Kreuzkupplung
Fluorierung
Metathese
Werkzeugkasten für organische Reaktionen
Photokatalyse
Klinische & Diagnostik
Bakteriologie
Blutgruppenbestimmung
Klinische und forensische Tests
Zytologie & Zytodiagnose
Diagnostische Immunhistochemie
Hämatologie
Histologie/Histopathologie
IVD-Herstellung
Wasser für die klinische Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Luftprobenahme und Überwachung
Cannabis-Tests
Cannabinoide & Potenz
Pestizide und Mykotoxine
Terpene
Trinkwasseruntersuchung
Boden-, Feststoffabfall- und Grundwassertests
Prüfung von Abwasser und Prozesswasser
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Chemische Analyse
Formulierung von Aromen und Duftstoffen
Mikrobiologische Analyse
Einhaltung von Vorschriften
Genomik
Fortgeschrittenes Gene Editing
Klonen & Expression
DNA- und RNA-Aufreinigung
Epigenetik
Funktionelles Genomics-Screening
Genexpression und Silencing
Sequenzierung der nächsten Generation
Nukleinsäure-Gelelektrophorese
Nukleinsäuremarkierung und -nachweis
PCR
qPCR
Sequenzierung
Materialwissenschaft und -technik
3D-Bioprinting
3D-Druck
Batterien, Superkondensatoren, Brennstoffzellen
Bioelektronik
Biosensoren und Bioimaging
Chemische Gasphasenabscheidung
Kontaktlinsen- und Dentalherstellung
Verabreichung von Medikamenten
Elektronenmikroskopie
Mikroelektronik und Nanoelektronik
Synthese von Nanopartikeln und Mikropartikeln
Organische Elektronik
Fotovoltaik und Solarzellen
Polymer-Synthese
Festkörpersynthese
Tissue Engineering
Mikrobiologische Tests
Bioburden-Tests
Vorbereitung der Kulturmedien
Medienbefüllung (APS)
Mikrobielle Wasseruntersuchung
Mykoplasma-Tests
Tests auf Krankheitserreger und Verderb
Pyrogentests
Sterilitätstests
Oberflächen- und Personentests
Praktikable Luftüberwachung
Entwicklung und Herstellung von mAbs
Entdeckung von Antikörper-Medikamenten
Auswahl und Optimierung von Leads
Präklinische Entwicklung
Ziel Entdeckung
Charakterisierung und Qualitätskontrolle
Aggregierte Analyse
Analyse der intakten Masse
Peptid-Mapping
Posttranslationale Modifikation
Titer-Bestimmung
Prozessentwicklung, Herstellung, Formulierung und Endabfüllung
Nachgeschaltete Verarbeitung (DSP)
Formulierung und endgültige Befüllung
Vorgelagerte Verarbeitung (USP)
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
mRNA-Analytik und Qualitätskontrolle
mRNA-Entwicklung
mRNA-Herstellung und -Formulierung
mRNA-Forschung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten
Konjugation
Klärung
Biopharma 4.0
Software zur Automatisierung und Steuerung von Bioprozessen
Software für die Datenanalyse in der Bioprozesstechnik
Geschlossene Verarbeitung für die Bioproduktion
Intensivierte & kontinuierliche Upstream-Verarbeitung (USP)
Verstärkte und kontinuierliche nachgelagerte Verarbeitung (DSP)
Prozessanalytische Technologie (PAT)
Biotech-Ressourcen-Drehscheibe
Entdeckung
Vorklinisch
Phase I-II
Phase III und Herstellung
Gesetzliche Bestimmungen
Startup-Programme
Blutplasmafraktionierung
Herstellung von Zelltherapie
Klassische Pharmaproduktion
Strategien für das endgültige Füllen
Strategien für die Flüssigformulierung
Strategien für feste Formulierungen
Strategien für die Sterilfiltration
Herstellung von Gentherapie
Upstream-Verarbeitung viraler Vektoren
Nachgeschaltete Verarbeitung viraler Vektoren
Formulierung des viralen Vektors und endgültige Befüllung
Virale Vektorcharakterisierung und Biosicherheitstests
Auftragsentwicklung und -herstellung viraler Vektoren
Pharmazeutische Analyse & QC
Charakterisierung von Biologika und Biosimilars
Kompendialtests und regulatorische Anleitungen
Analyse kleiner Moleküle und Qualitätskontrolle (QC)
Steril- und aseptische Probenahme
Impfstoffherstellung
Zellbasierte Impfstoffherstellung
mRNA-Impfstoffherstellung
pDNA-Impfstoffherstellung
Herstellung von Protein-Untereinheit-Impfstoffen
Virusähnliche Partikel Impfstoffherstellung
Herstellung viraler Vektorimpfstoffe
Proteinbiologie
ELISA
Assays zur Enzymaktivität
Durchflusszytometrie
Gel-Elektrophorese
Immunhistochemie
Abfrage von Proteinwegen
Lyse und Proteinextraktion
Wechselwirkungen zwischen Proteinen und Nukleinsäuren
Proteinkonzentration und Pufferaustausch
Expression von Proteinen
Markierung und Modifizierung von Proteinen
Protein Pulldown
Aufreinigung von Proteinen
Quantifizierung von Proteinen
Protein-Strukturanalyse
Western Blotting
Protein-Massenspektrometrie
Forschung & Krankheitsgebiete
Krebsforschung
Zell- und entwicklungsbiologische Forschung
Zellsignalisierung
Glykobiologie
Metabolomics-Forschung
Neurowissenschaftliche Forschung
Pharmakologie und Wirkstoffforschung
Wasseraufbereitung
Wasser für die analytische Chemie
Wasser für Zell- und Molekularbiologie
Wasser für die klinische Diagnostik
Wasser im Labor verstehen
Dienstleistungen
Auftragsfertigung
ADC & Biokonjugation
Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
mRNA und LNP
Lipide CDMO Dienstleistungen
Lipid-Nanopartikel CDMO-Dienstleistung
Kleine Moleküle
Aktiviertes Polyethylenglykol (PEGs)
APIs
Hochwirksame APIs
Viraler Vektor
AAV-Produktion
Gentherapie-Prozessentwicklung
Lentivirale Vektoren
Vertragsprüfung
Analytische Entwicklung
ADC Produktcharakterisierung
Analytische Entwicklung und Charakterisierung für Adeno-assoziierte Viren (AAV)
Charakterisierung von mAb-Produkten
mRNA-Analytische Entwicklung
Bulk Harvest Release Testing
Zell- und Gentherapie: Freisetzungstests für Massenernten
mAbs Bulk Harvest Release Testing
Impfstoff-Erntefreigabetest
Herstellung und Prüfung von Zell- und Virusbanken
Biorepository und Lagerung
Herstellung von Zellbanken
Charakterisierung von Zelllinien
Genetische Stabilitätsprüfung
Virus Bank Herstellung
Prüfung der endgültigen Produktfreigabe
Zell- und Gentherapie Endgültige Produktfreigabetests
mAbs Endgültige Produktfreigabeprüfung
Molekularer Schnellnachweis
Blazar™ Molekularer Schnellnachweis
Sequenzierung der nächsten Generation
Prüfung von Rohstoffen
Dienstleistungen zur Stabilitätsprüfung
Virale Clearance-Tests
Provise<sup>®</sup> Räumungsdienste
Standard- und Hybrid-Räumungsdienste
Kundenspezifische Produkte
Schüttgut-Transfersäcke für Pulver
CADI: Kundenspezifische Assay-Entwicklung und Innovation
Zellkulturmedienstabilität und Testdienstleistungen
Cell Design Studio™ Zelltechnische Dienstleistungen
CHOZN<sup>®</sup> Zelllinien-Engineering und Entwicklung
Vertrag ZooMAb<sup>®</sup> Antikörper-Entwicklungsdienstleistungen
Kritische Rohstoffe
Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer diagnostischer Antikörper
Benutzerdefinierte GC-Säulen
Kundenspezifische GMP-Zellkulturmedien
Kundenspezifische HPLC-Säulen
Kundenspezifische Medienentwicklungsdienste
Benutzerdefinierte Nukleinsäuren
Kundenspezifische SPE-Röhrchen und 96-Well-Platten
Kundenspezifische SPME-Fasern
Kundenspezifische Teststreifen & Papiere
Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
Eshmuno<sup>®</sup> Fit Custom Affinity Resin Entwicklungsdienstleistungen
Materialien im Produktionsmaßstab und kundenspezifische Dienstleistungen
Lieferkette für großvolumige Produkte
Skalierbare Fertigung & kundenspezifische Verpackung
Referenzmaterialien
Entwurf von kleinen Molekülbibliotheken (Aldrich Market Select)
Stabile Isotope - kundenspezifische & GMP-Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
AIDDISON™ KI-gestützte Software für die Wirkstoffforschung
Belysa<sup>®</sup> Immunoassay Kurvenanpassungssoftware
Software zur Automatisierung und Steuerung von Bioprozessen
Software für die Datenanalyse in der Bioprozesstechnik
Catalexis Katalysatoren-Screening-Plattform
Chemistwin<sup>®</sup> Digitale Referenzmaterialien
DEL Erweiterter Digitaler Dienst
DOZN™ Werkzeug
mConfig™ Konfigurator für Zellkulturmedien und Chemikalien
M-Trace<sup>®</sup> Elektronische Prüfprotokollsoftware
Millicell<sup>®</sup> Cloud-Dienste
MQuant<sup>®</sup> StripScan
MyMilli-Q<sup>™</sup> Digitale Dienste
SYNTHIA<sup>™</sup> Retrosynthese-Software
Val@M™ Anwendung für Validierungsaktivitäten
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer diagnostischer Antikörper
Diagnostische OEM- und CMO-Dienstleistungen
Dienstleistungen zur Entwicklung von Lateral Flow Assays
Produkt Dienstleistungen
Anwendungsdienste für Feststoffformulierungen
Kalibrierung und Verifizierung
Milli-Q<sup>®</sup> Kalibrierung und Verifizierung
Mikrobiologische Testsysteme
Elevate-Programm
eMERGE™-Programm
Emprove<sup>®</sup>-Programm
Emprove<sup>®</sup> Zellkulturmedien
Emprove<sup>®</sup> Chemikalien Portfolio
Emprove<sup>®</sup> Chromatographie Portfolio
Emprove<sup>®</sup> Portfolio an Filtern und Einwegkomponenten
Emprove<sup>®</sup> Suite
Pläne für Wartung und Service
Mikrobiologische Testsysteme
Milli-Q<sup>®</sup> Wartungs- und Service-Pläne
Spectroquant<sup>®</sup> Photometer Dienstleistungen
System Service Reliance-Pläne
Milli-Q<sup>®</sup> Dienstleistungen und Unterstützung
Pläne für Wartung und Service
Qualifizierung & Validierung
Kalibrierung und Verifizierung
Zusätzliche Dienstleistungen
MyMilli-Q™ Digitale Dienste
mPredict™ Co-Kristall-Vorhersagedienst
Einweg- und Filtervalidierungsdienste
Prüfung der bakteriellen Retention
Prüfung der chemischen Kompatibilität
Extrahierbare und auslaugbare Stoffe
Prüfung der Filterintegrität
Validierungsdienstleistungsstufen
Validierungsdienstleistungen Beratung
Installation von Systemen und Ausrüstung
Bioprozesssysteme Ausrüstung Installation
Schulung und spezialisierte Dienstleistungen für Bioprozesssysteme
Mikrobiologische Testsysteme
Qualifizierung der Systeme
Qualifizierung von Bioprozesssystemen
Lebensmittel und Getränke QC-Systeme Qualifizierung
Milli-Q<sup>®</sup> Qualifizierung & Validierung
Qualifizierung von Pharma-QC-Systemen
Validierungsdienste
Lebensmittel- und Getränkemikrobiologie Methodenvalidierung
Pharma-Mikrobiologie Methodenentwicklung & Validierung
Val@M™ Anwendung für Validierungsaktivitäten
Unterstützung
Inventarverwaltung
M Lab™ Kollaborationszentren
Programme
Recycling
Biopharma-Recycling-Programm
Grüner Kühler
Recycling von Styropor-Kühlern
Ausbildung und Schulung
Ressourcen
Dokumente
Analysezertifikate (COA)
Sicherheitsdatenblätter (SDS)
Qualitätszertifikate (COQ)
Herkunftsbescheinigungen (COO)
Lernzentrum
Unterstützung
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare