Fortfahren mit
07-596
Anti-Histon-H4(Citrullin 3)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Cit-H4R3, H4Cit3, Histone H4, Arg3 citrullinated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, ICC, IHC, WB
Citations:
36
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
citrullination (Arg 3)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
Histon H4 (UniProt: P62805; auch bekannt als H4-Histon-Familienmitglied A, Histon 1 H4a), wird beim Menschen von dem Gen HIST1H4A (auch als H4/A, H4FA bekannt, Gen-ID 8359) kodiert. Histon H4 ist eines der wichtigsten Histonproteine, die in sowohl prokaryotischen als auch eukaryotischen Zellen zu der Chromatinstruktur beitragen. Histon H4 kann verschiedene Arten von epigenetischen Modifikationen durchlaufen, welche die Zellabläufe, einschließlich Methylierung und Acetylierung an Lysin- und Arginin-Resten, Phosphorylierung an Serin- und Threonin-Resten sowie Umwandlung von Arg3 in einen Citrullin-Rest durch die Peptidylarginindeiminase PAD4 katalysierte Deiminierungsreaktion (auch als Citrullinierung bekannt), beeinflusst. Die Citrullinierung an Arg3 von Histon H4 (H4Cit3) schwächt die Histon-DNA-Wechselwirkung als Folge einer Konformationsänderung und einer verringerten positiven Ladung am N-terminalen Ende von Histon H4. Bakterielle Infektionen stimulieren H4Cit3 in Neutrophilen und bilden die stark dekondensierte extrazelluläre Chromiatinstruktur NET (Neutrophil Extracellular Traps), die Mikroorganismen einfangen und abtöten kann. Andererseits werden citrullinierte Proteine als Nicht-Eigenproteine erkannt und aktivieren folglich Immunsysteme. Ein funktioneller Haplotyp des PADI4-Gens steht durch die Einleitung der Antigenität von Proteinen mit der Pathogenese von rheumatoider Arthritis in Verbindung. H4Cit3 wird als Reaktion auf DNA-Schäden durch den p53-PADI4-Signalweg eingeleitet, was zur Hochregulierung der H4Cit3-Immunreaktivität um fragmentierte Zellkerne in apoptotischen Zellen führt. Außerdem korreliert das Maß von H4Cit3 negativ mit der p53-Proteinexpression und Tumorgröße in Gewebe von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), was auf eine wesentliche Rolle von H4Cit3 bei der Karzinogenese hindeutet.
~ 12 kDa gemessen. 11,24/11,37 kDa (H4 mit/ohne Entfernung von Met1) berechnet. In einigen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–10 (SG[cit]GKGGKGL-C) von humanem Histon H4 (Met1 entfernt) entspricht, wobei [cit] für citrulliniertes Arg3 steht. Ein C-terminales Cystein wurde für Konjugationszwecke hinzugefügt.
Application
Anti-Histon-H4(Citrullin 3)-Antikörper, Katalognr. 07-596, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf die Histon H4-Citrullinierung (H4Cit3) abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunzytochemie, Immunhistochemie und Western Blot geprüft wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % wird eine weitreichende artenübergreifende Reaktivität erwartet.
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper wies die durch PAD4 katalysierte Arg3-Citrullinierung von rekombinantem Histon H4 und H2A sowie die durch Calcium-Ionophor eingeleitete Arg3-Citrullinierung (H4Cit3) in HL-60-Zellen nach. Die Herunterregulation von zellulärer PAD4 (Peptidylarginindeiminase 4) verminderte die durch Ionophor eingeleitete H4Cit3 stark, während die Antikörper-Blockierung mit dem Immunogenpeptid den Nachweis der Zielbande verhinderte (Tanikawa, C., et al. (2012). Nat. Commun. 3:676; Wang, Y., et al. (2004). Science. 306(5694):279-283).
Physical form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HL-60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies die durch Differenzierung eingeleitete Citrullinierung an Arg3 von H4 (H4Cit3) in 10 µg Lysat von mit Calcium-Ionophor behandelten HL-60-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-59507-32707-328
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
species reactivity
mouse, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
-
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
PAD4-mediated neutrophil extracellular trap formation is not required for immunity against influenza infection.
Hemmers, S; Teijaro, JR; Arandjelovic, S; Mowen, KA
Testing null
Carmelo Carmona-Rivera et al.
JCI insight, 2(3), e89780-e89780 (2017-02-15)
Levamisole, an anthelmintic drug with cholinergic properties, has been implicated in cases of drug-induced vasculitis when added to cocaine for profit purposes. Neutrophil extracellular trap (NET) formation is a cell death mechanism characterized by extrusion of chromatin decorated with granule
Rafael S Aquino et al.
PLoS pathogens, 16(5), e1008497-e1008497 (2020-05-27)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) are at the forefront of host-microbe interactions. Molecular and cell-based studies suggest that HSPG-pathogen interactions promote pathogenesis by facilitating microbial attachment and invasion of host cells. However, the specific identity of HSPGs, precise mechanisms by which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-59604053252278013