Fortfahren mit
CDS024237
Methyl 2-morpholinecarboxylate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
€76.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12ClNO3
Molekulargewicht:
181.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
€76.00
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
AldrichCPR
form
solid
SMILES string
COC(C1CNCCO1)=O.Cl
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)5-4-7-2-3-10-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
DYMNXWIUMADROW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS024237-50MG04061829023874