Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 350 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.450.000 |
Acerca de este artículo
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP/NF
API family
lopinavir
form
powder
packaging
pkg of 350 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
255.2-260.6 °F (124—127°C)
solubility
chloroform: soluble, isopropanol: soluble, methanol: freely soluble, methylene chloride: freely soluble, water: practically insoluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| form powder | form - | form powder | form - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370101-350MG | 04061833845196 |