Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H48N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
628.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -27°, c = 0.4 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Application
Lopinavir has been used as a ZMPSTE24 and human immunodeficiency virus protease inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Lopinavir is an antiviral HIV Protease Inhibitor. Lopinavir has insufficient bioavailability alone, so it is used in therapy in combination with Ritonavir, a HIV protease inhibitor, which inhibits cytochrome P450-3A4 (CYP3A4), a liver enzyme that normally metabolizes protease inhibitors. Lopinavir also has an ability to inhibit ZMPSTE24 (zinc metallopeptidase STE24).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lopinavir
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?