Saltar a
T9900
Tricosanoato de metilo
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Éster metílico del ácido tricosanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$166.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$441.000
1 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$700.000
5 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$2.410.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)21COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
368.64
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-420-2
Beilstein/REAXYS Number:
1796627
MDL number:
$166.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
general analytical
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
El tricosanoato de metilo, también reconocido como éster metílico del ácido tricosanoico, representa la forma éster metílica de ácidos grasos (FAME) del ácido tricosanoico. Este éster metílico de ácidos grasos de cadena larga impar es atípico en muchos sistemas biológicos, lo que hace que sea valioso como biomarcador. El ácido tricosanoico se sintetiza naturalmente en ciertas plantas y mamíferos, incluidos los humanos, donde predomina como lípido cutáneo. Puede encontrarse acilado a varios glucolípidos, fosfolípidos y esfingolípidos, entre ello los gangliósidos. Este ácido graso tiene importancia en aplicaciones de investigación bioquímica, lipidómica y metabolómica.
Application
El tricosanoato de metilo se ha utilizado como patrón interno para cuantificar ácidos grasos o ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME).
Features and Benefits
  • Molécula de gran calidad adecuada para varias aplicaciones experimentales
  • Habitualmente empleada en estudios de metabolómica y bioquímica
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L6766H6389M3650
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (capillary GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricosanoato de metilo
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
T9900-500MG04061837397721
T9900-5G04061835507474
T9900-1G04061835509850
T9900-100MG04061837397714
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf