Merck
L6766
Methyl tetracosanoate
≥99.0% (capillary GC)
Sinónimos:
Lignoceric acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)22COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
382.66
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-475-2
Beilstein/REAXYS Number:
1797895
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (capillary GC)
form
powder or crystals
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl tetracosanoate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)