Saltar a
T4648
Trombina from bovine plasma
lyophilized powder, 40-500 NIH units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Factor IIa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$72.400
10000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$425.000
100000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
Preguntar
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
40-500 NIH units/mg protein (biuret)
Biological source:
bovine plasma
$72.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0033
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
40-500 NIH units/mg protein (biuret)
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
composition
Protein, 40-60%
color
, white to faint yellow to faint red
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
General description
La trombina es la proteasa final de la coagulación con respecto a la hemostasia, promoviendo tanto efectos procoagulantes como anticoagulantes.
Application
La trombina se utiliza para la rotura específica de sitio de las proteínas de fusión recombinantes que contienen un sitio de reconocimiento de trombina accesible para eliminar las etiquetas de afinidad. La trombina se ha utilizado en un estudio para evaluar la hipocoagulabilidad persistente en pacientes con choque séptico.
Biochem/physiol Actions
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene cloruro de sodio y Tris-HCl, pH 7,0
Preparation Note
Se activa con tromboplastina cerebral bovina.
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
Other Notes
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con un patrón de referencia de la trombina NIH.
Véase más información sobre la trombina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7326T75131.12374
biological source
bovine plasma
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine plasma
specific activity
40-500 NIH units/mg protein (biuret)
specific activity
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
specific activity
50 NIH units/mg dry wt
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
mol wt
-
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trombina from bovine plasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 17 Questions  
  1. To make a sterile solution of thrombin, would I first mix the thrombin in BSA (as per the protocol), then filter it using a syringe filter of 0.2um?
    1 answer
    1. Yes, as per the product datasheet, stock solutions can be prepared at a concentration of 100 units/mL in a 0.1% (w/v) BSA solution. Following reconstitution, use a low protein-binding 0.2 um syringe filter to sterilize. Aliquot and store the sterile stock solution in plastic tubes rather than glass to reduce adsorption. Please see the link below to review additional information available in the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/094/t4648dat.pdf
      Helpful?
  2. Does this product contain his tag or other tags?
    1 answer
    1. This product is extracted from bovine plasma as described in the datasheet. It is not a recombinant protein and does not contain any tags.
      Helpful?
  3. 10KUは1KUの10倍量でしょうか? 1KUのg数を教えてください。
    1 answer
    1. Yes, the 10KU is 10 times the amount of the 1 KU pack size, the equivalent of 10,000 units. The gram quantity is lot-specific and dependent upon the protein content and the unit activity per milligram protein. This product may range from 40 - 60% protein and the activity may range from 40 - 300 units per milligram protein. At the minimum of 40% protein and 40 units per milligram protein, the amount of material per 10KU bottle is 625 mg. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t46483product-documentation
      Helpful?
  4. Is T4648 thrombin sterile?
    1 answer
    1. This product is not a sterile powder. Prepared solutions may be filter-sterilized.
      Helpful?
  5. Is this product (T4648-1KU) suitable for cell culture experiments? endotoxin free?
    1 answer
    1. This product is not tested for endotoxin content. However, it has been cited for cell culture application in the publication: Neuroreport. 2015 May 6;26(7):416-23.
      Helpful?
  6. I just bought this thrombin to cleave HisTag from recombinant proteins but I am struggling in understanding how much /mg of purified recombinant protein I have to use. Do you have any suggestion? Thanks a lot
    1 answer
    1. The amount of thrombin to use depends on the protein expression system. Optimization is needed for each specific protein, and 1 to 10 units per mg of recombinant protein can be used as a starting point.
      Helpful?
  7. How do i dissolve the lyophilized powder of T4648 bovine thrombin of 40-300 NIH units/mg
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 10 mg/mL. Stock solutions may be prepared at 100 units/mL in water containing 0.01% BSA. Please see the link below to review the product datasheet for additional information, including solution stability and storage:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/094/t4648dat.pdf
      Helpful?
  8. What is the bottle information for T4648-1KU and T4648-10KU?
    1 answer
    1. Both products are packaged in a 20 ML Amber glass bottle with a 24-400 thread.
      Helpful?
  9. I was cleave gfp from my protein which is dissovled in PBS. Should I make thrombin stock in pbs or bsa?
    1 answer
    1. The recommended preparation instructions, per the product information sheet, are 10 mg/mL in water or 100 units/mL in a 0.01% BSA solution. Stock solutions of either aforementioned recommendations can then be added to PBS at the desired usage concentration. The addition of BSA to the stock solution will aid in long-term product stability when stored at -20 deg. C. See the link below to review the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/094/t4648dat.pdf
      Helpful?
  10. What is the purity of this product?
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined. The biuret method is used to verify the protein content. In general, products with higher activity levels can be considered higher in 'purity'. See the link below to other bovine thrombin products for comparison:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/thrombinfrombovineplasma123459002044.
      Helpful?
1–10 of 17 Questions  