Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
Biochem/physiol Actions
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Physical form
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
Other Notes
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trombina from bovine plasma
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?