Saltar a
S8777
Worthington Accessories
tipping stand for 25 L Dewar
Sinónimos:
dewar stand, D025-8C00, cryogenic dewar, cryogenic storage, dewar tipping stand
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.570.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pack of 1 ea
$1.570.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 366582
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
This stand supports the Dewar and allows convenient, safe pouring of liquid. Wheels add mobility and additional handling ease.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R0509R0384Z743999
manufacturer/tradename
Worthington 366582
manufacturer/tradename
Worthington 366783
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C34
manufacturer/tradename
Worthington RS60-9C16
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)