Saltar a
R0509
Worthington Accessories
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
Sinónimos:
dewar base, R033-8C00, wilmad dewar, wilmad liquid nitrogen dewar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$468.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Packaging:
pack of 1 ea
$468.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 366783
technique(s)
cryopreservation: suitable
Disclaimer
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0544M9904C0671
manufacturer/tradename
Worthington 366783
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C16
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
R0509-1EA04061826746974