Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $124.000 |
Acerca de este artículo
$124.000
Disponible para enviar HOYDetalles
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento del lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre el sílice en presencia de una elevada concentración de sales. A continuación se eliminan los contaminantes mediante una etapa de lavado de espín. Por último, se diluye el ADN unido en agua o en disolución tampón Tris-EDTA.
Application
Features and Benefits
- ADN plasmídico purificado en menos de 30 minutos
- Purificación de hasta 15 μg de ADN plasmídico
- Contaminación no detectable por ADN genómico o ARN
- No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 70 preparations | usage sufficient for 350 preparations | usage sufficient for 350 purifications |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de minipreparación plasmídica GenElute™
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Contenido relacionado
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PLN70-1KT | 04061836681463 |