Saltar a
C2112
Column Preparation Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
W4639E1656
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)