Saltar a
P8013
Pargyline hydrochloride
synthetic, 98% (TLC), MAO-B inhibitor, powder or crystals
Sinónimos:
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$60.200
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$97.200
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$349.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
195.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-175-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3699487
Assay:
98% (TLC)
Form:
powder or crystals
$60.200
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pargyline hydrochloride,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98% (TLC)
form
powder or crystals
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pargyline hydrochloride has been used:
  • as a histone demethylase inhibitor to treat monocytes to investigate whether various inhibitors affect training
  • to maximize uptake into dopaminergic neurons (DA) neurons in experimental rats,
  • to study its effect on discolouration of medullary tissues of sclerotia of S. sclerotiorum
Biochem/physiol Actions
Pargyline hydrochloride acts as a histone demethylase inhibitor. It has antihypertensive action.
Selective MAO-B inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0667B019SML1444
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P8013-5G04061832948508
P8013-500MG04061832948492
P8013-1G04061834400769