Saltar a
P4557
Fenol solution
BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, Molecular Biology
Sinónimos:
Tris-equilabrated Phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$94.400
400 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$282.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-632-7
Beilstein/REAXYS Number:
6428463
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
Molecular Biology
$94.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
pH
7.7-8.1 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Una disolución de fenol equilibrada con Tris es un líquido transparente cubierto con una capa de tampón Tris. Las disoluciones de fenol se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones de biología molecular. Los compuestos orgánicos como los fenoles tienen un anillo carbocíclico aromático con un grupo hidroxilo unido directamente a él. El nombre común del monohidroxibenceno es fenol.
Application
La disolución de fenol se ha utilizado:
  • como componente de la mezcla de reacción de digestión para preparar plásmidos sin ARNasas destinados a la traducción in vitro en un lisado de reticulocitos de conejo
  • para la extracción de ADN de hojas de roseta Arabidopsis thaliana
  • en la extracción de ADN de sangre en papel conservante por protocolo estándar de fenol-cloroformo
  • como componente del tampón de extracción para extraer ARN de la pulpa de la fruta
  • para la extracción de proteínas de las raíces
  • para el aislamiento del ADN fecal
  • para la extracción de ARN enjaulado[1]
Biochem/physiol Actions
El método de extracción fenol-cloroformo se emplea ampliamente para extraer ácidos nucleicos. El fenol no inhibe por completo la actividad ARNasa, pero su característica única lo hace beneficioso para el aislamiento de ácidos nucleicos cuando se usa en combinación con cloroformo y alcohol.
Other Notes
  • 1 botella de fenol equilibrado con Tris (referencia P4557)
  • Tampón de equilibrio (referencia B5658)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P46824868840063
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pH
7.7-8.1 (25 °C)
pH
4.1-4.5 (25 °C)
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nucleic Acid Extraction Techniques
Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
Journal of Separation Science (2012)
Protocol Optimization of Proteomic Analysis of Korean Ginseng (Panax ginseng Meyer)
Braccia C, et al.
Journal of Separation Science, 8(4), 53-53 (2021)
Fecal Microbiome and Food Allergy in Pediatric Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional Pilot Study
Fieten KB, et al.
International Archives of Allergy and Immunology, 175(1-2), 77-84 (2018)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P4557-400ML04061837898808
P4557-100ML04061837898792
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What happens if I mix the two layers of phenol before pipetting? I prepared FIAC this way
    1 answer
    1. Mixing the two phenol layers does not damage this product. Phase separation can occur during handling. If layers mix, allow the solution to stand until a clear phase separation is re-established before pipetting. Temporary haziness or a visible interface after mixing is normal. Pipetting should occur only after full separation to avoid aqueous carryover and ensure consistent performance. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/154/087/p4557dat.pdf
      Helpful?
  2. How long can you store phenol for, after adding the buffer?
    1 answer
    1. Following the addition of buffer, the solution may be stored for 6 months at 2–8 °C. For extended storage after opening, with or without the addition of buffer, the material may be stored at –20 °C, protected from light. This information is available in the product datasheet. Please see the link below to review additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/154/087/p4557dat.pdf
      Helpful?
  3. Esta botella de Fenol (10 mM TrisHCl pH 8.0) viene junto con una botella pequeña de tampón Tris a pH 10.5 for saturated phenol. Se supone que debo añadírsela a la botella de fenol para ajustar a 10 mM TrisHCl?
    1 answer
    1. Yes, this phenol solution includes a separate bottle of equilibration buffer (Product No. B5658) to adjust the phenol phase to pH 7.9±0.2. The entire contents of the bottle of the buffer should be added to the phenol.
      Helpful?
  4. What is the export packaging? Is it in thermocol/Foam packaging? Can you share the packaging Image.
    1 answer
    1. Both package sizes are bottles that are sealed in a polyamide bag. This bag is placed, with additional absorbent material and padding, in a metal can with a pull tap. The final packaged item is placed in the shipping box that is most compatible with the order. This product is shipped at ambient temperature.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What do I do to equilibrate the Phenol solution, Product P4557, to around pH 8?
    1 answer
    1. This phenol solution (Product No. P4557) includes a separate bottle of equilibration buffer (Product No. B5658) to adjust the phenol phase to pH 7.9±0.2. After addition of the buffer to the phenol, it may take about 6 hours (mixture can be kept at 2-8 °C) until the bottom phase (phenol) becomes clear. Some of the haziness in the phenol phase may be due to some air bubbles caused by mixing by inversion. There could be a hazy interface between the phenol and aqueous phase which remains after the separation.  The entire contents of the bottle of the buffer should be added to the phenol. If buffering less than the complete bottle, use at a ratio of 6.5 mL buffer to 100 mL phenol. For 10 mL of phenol, use 650 μL of buffer. For 1 mL of phenol, use 65 μL of buffer.
      Helpful?
  7. What is the final pH of Phenol solution, Product P4557, after adding the buffer?
    1 answer
    1. The pH is typically 8.0; the specifications state a range of 7.7-8.1.
      Helpful?
  8. What is the molarity of Phenol solution, Product P4557?
    1 answer
    1. The Molarity is ~10.6.  The density of the phenol is 1.05g/ml, and the molecular weight is 94.11.
      Helpful?
  9. I see that there are two layers in the bottle Phenol solution, Product P4557. Which layer do I use?
    1 answer
    1. The top phase is Tris buffer, so use the lower/bottom phase.