Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $163.000 | |
| 500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $317.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Oleamide, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98.5% (TLC) | assay - |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O2136-100MG | 04061834217862 |
| O2136-500MG | 04061833264546 |