Merck
08393
Oleamide
analytical standard
Sinónimos:
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35NO
Número CAS:
Peso molecular:
281.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
206-103-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biochem/physiol Actions
Sleep-inducing brain lipid, which allosterically modulates GABAA receptors and potentiates 5-HT7 serotonin receptor responses. Selective endogenous agonist of rat and human CB1 cannabinoid receptor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
207 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)