Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $441.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H17NO7P2
Número CAS:
Peso molecular:
277.15
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Neridronate, ≥97% (NMR), solid
description
may contain <1% (w/w) inorganic salts
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17NO7P2/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI key
PUUSSSIBPPTKTP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Neridronate is a bone resorption inhibitor. It is used to treat Osteogenesis Imperfecta, an "orphan disease" characterized by a fragility of the bone enough to be named the "illness of bones of crystal".
Neridronate is a bone resorption inhibitor. It is used to treat Osteogenesis Imperfecta.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility water, double-distilled: 10 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?