Saltar a
G4649
Glass beads, acid-washed
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Sinónimos:
Glass beads
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$44.900
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$156.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$483.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$792.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
$44.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
  • in the homogenization of mice retinas to extract and detect phosphatidylinositol[1]
  • to extract RNA from Lactarius quietus ectomycorrhizas (ECMs)
  • to extract cytokinin-binding proteins (CBP) from Synechocystis lysate
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G1145G1152G1277
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hussein Anani et al.
Scientific reports, 9(1), 7931-7931 (2019-05-30)
We used phenotypic, genomic and phylogenetic information following the taxono-genomics approach to demonstrate that strain Marseille-P3254, isolated from an ileal sample of a 76-year old woman who underwent upper and lower digestive tract endoscopy for esophagitis and colonic polyp, is
Possible involvement of cyanobacteria in the formation of plant hormonal system
Shevchenko G V, et al.
Russian Journal of Plant Physiology, 61(2), 154-159 (2014)
Danielle France et al.
FEBS letters, 591(4), 581-589 (2017-01-29)
The ciliated protozoan Vorticella convallaria is noted for its exceptionally fast adenosine triphosphate-independent cellular contraction, but direct measurements of contractile force have proven difficult given the length scale, speed, and forces involved. We used high-speed video microscopy to image live
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
G4649-1KG04061826186084
G4649-10G04061832327952
G4649-100G04061832327945
G4649-500G04061832327969