Merck
G1145
Glass beads, acid-washed
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Sinónimos:
Glass Beads
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
  • in the lysis of yeast colonies to produce a yeast two-hybrid screen
  • in the extraction of DNA from Penicillium roqueforti mycelial samples
  • in disruption of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains for determining the enzyme activity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)