If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $153.000 | |
| 250 mg | Fecha estimada de envío18 de mayo de 2026desdePUDAHUEL | $255.000 | |
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $759.000 |
Acerca de este artículo
biological source
synthetic
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to dark orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescence indicator, suitable for fluorescent labeling techniques
application(s)
life science and biopharma
metabolomics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
En las investigaciones bioquímicas centradas en la barrera hematoencefálica (BBB), el FITC-dextrano, en particular la variante con un peso molecular promedio de 4 000, ocupa un papel central. Sirve como una herramienta fiable para evaluar la permeabilidad de solutos, iones y proteínas a través de la BBB, facilitando una mejor comprensión de la integridad de la barrera y cualquier posible interrupción. Esta contribución a la exploración bioquímica es inestimable para arrojar luz sobre los mecanismos de defensa del cerebro.
Además, el FITC-dextrano desempeña un papel fundamental en los estudios relacionados con la permeabilidad celular dentro del área de investigación bioquímica. Esto se extiende a la evaluación de la permeabilidad de la BBB y el alcance de las alteraciones dentro de la BBB, aspectos que son fundamentales para la investigación en neurociencia y la administración de medicamentos. Estas facetas de investigación bioquímica son esenciales para comprender los mecanismos de la enfermedad y formular estrategias terapéuticas eficaces.
Además, el FITC-dextrano es una piedra angular en los estudios cardiovasculares, de microcirculación y de perfusión. Funciona como un marcador de flujo fluorescente, lo que permite la medición de procesos cruciales como el flujo sanguíneo, la integridad de la membrana, el drenaje vascular y la depuración renal. En conclusión, el FITC-dextrano demuestra ser un activo indispensable en los campos de la biología, la bioquímica y la medicina, ofreciendo una visión sin precedentes de las complejidades de la permeabilidad celular y tisular, la integridad de la barrera hematoencefálica y la comprensión de diversos procesos fisiológicos y patológicos.
Application
- como marcador molecular en los estudios de permeabilidad de la membrana[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Adecuado para investigación en bioquímica y biología celular
- Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility H2O: soluble 25 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for HPLC, suitable for fluorescent labeling techniques, suitable for fluorescence indicator | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isotiocianato de fluoresceína-dextrano
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Contenido relacionado
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FD4-250MG | 04061833622452 |
| FD4-100MG | 04061833622445 |
| FD4-1G | 04061826682609 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I have FITC dextran (FD4 - 100 mg) with a stock concentration of 25 mg/ml. What is the final concentration for a permeability assay (endothelial cells and podocytes in co-culture)?
1 answer-
There isn't one specific final concentration to be used for such an application. It is advised to refer to scientific literature for more details on experimental setup. Below is a citation of an article that could be of potential interest.
't Hart DC, Yildiz D, Palacio-Castañeda V, Li L, Gumuscu B, Brock R, Verdurmen WPR, van der Vlag J, Nijenhuis T. Co-Culture of Glomerular Endothelial Cells and Podocytes in a Custom-Designed Glomerulus-on-a-Chip Model Improves the Filtration Barrier Integrity and Affects the Glomerular Cell Phenotype. Biosensors (Basel). 2023 Mar 3;13(3):339. doi: 10.3390/bios13030339. PMID: 36979551; PMCID: PMC10046631.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the difference between FD4 and 46944?
1 answer-
Products FD4 and 46944 are essentially the same product, but they are offered for sale by different divisions. The primary difference between the two lies in the amount of FITC conjugated to the dextran (glucose). For FD4, the amount of FITC ranges from 0.001 to 0.020, while for 46944, the range is 0.002 to 0.020. It is important to note that individual lots must fall within these specified minimum and maximum values.