FD40S
Isotiocianato de fluoresceína-dextrano
average mol wt 40,000
Sinónimos:
FITC–Dextrano
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
conjugado
FITC conjugate
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 40,000
Extensión del etiquetado
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to dark orange
solubilidad
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- Fluorescein-dextran microscopy.
- To evaluate the in vivo pulmonary vascular permeability in polymorphonuclear leukocyte α-defensins expressing transgenic mice.
- To quantify endocytic activity by flow cytometry.
- To label α-lactalbumin and ribonuclease.
Ligadura / enlace
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.