Saltar a
F6765
Suero fetal bovino
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$401.000
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$946.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
$401.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El FBS procedente de los Estados Unidos se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de cultivo celular. El FBS proporciona muchos factores no definidos de promoción del crecimiento y de mejora de la supervivencia de las células en cultivo. A menudo se utiliza FBS despojado de carbón activo en vez de FCS para reducir al mínimo la concentración de andrógenos y otras hormonas que vienen en los medios complementados con suero al 10%.
Biochem/physiol Actions
El suero fetal bovino (FBS) despojado de carbón activo está disponible para los investigadores que requieran menores concentraciones de varias hormonas en sus estudios. Se utiliza carbón activo tratado con dextrano para eliminar selectivamente las hormonas sin pérdida inespecífica de otros componentes del suero. La eficacia de la eliminación de hormonas se evalúa en función de la reducción de los niveles de T3, T4 y progesterona antes y después del tratamiento.
Este producto está diseñado para investigadores que estudian los procesos influidos por las hormonas esteroides, como la estimulación de estrógenos y la obesidad y otras áreas que aprovechan las menores concentraciones hormonales, como ciertos tipos de infecciones víricas.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Other Notes
El producto no está disponible en Australia. Vea nuestro protocolo de tratamiento del FBS con carbón activo para eliminar las hormonas aquí.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F0392F752412107C
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Artículos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Andras Franko et al.
Genes, 11(10) (2020-10-11)
Prostate cancer (PCa), the most incident cancer in men, is tightly regulated by endocrine signals. A number of different PCa cell lines are commonly used for in vitro experiments, but these are of diverse origin, and have very different cell-proliferation
Christoph Lammel et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-08-23)
Twenty natural remedies traditionally used against different inflammatory diseases were probed for their potential to suppress the expression of the inflammatory markers E-selectin and VCAM-1 in a model system of IL-1 stimulated human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). One third
Jonathan T Lei et al.
Cell reports, 24(6), 1434-1444 (2018-08-09)
RNA sequencing (RNA-seq) detects estrogen receptor alpha gene (ESR1) fusion transcripts in estrogen receptor-positive (ER+) breast cancer, but their role in disease pathogenesis remains unclear. We examined multiple ESR1 fusions and found that two, both identified in advanced endocrine treatment-resistant
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F6765-500ML04061833618882
F6765-100ML04061833618875
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.