Documentos clave
F7524
Sigma-Aldrich
Suero fetal bovino
sterile-filtered, non-USA origin, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
origen biológico
bovine fetus
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Línea del producto
FBS Classic
composición
hemoglobin, ≤25 mg/dL
origen
non-USA origin
disponibilidad
not available in Canada, USA
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
El suero bovino fetal se ha utilizado como suplemento en medios de cultivo celular como el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640) y el medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) para propiciar el crecimiento de una variedad de líneas celulares.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El suero bovino fetal (FBS) sirve como un suplemento de medios de cultivo celular comúnmente utilizados para cultivos de células, tejidos y órganos in vitro y ex vivo. El FBS sigue siendo un complemento popular para los medios porque aporta una amplia gama de funciones al cultivo celular. El FBS aporta nutrientes, factores de crecimiento y de unión, y protege a las células del daño oxidativo y la apoptosis mediante mecanismos que son difíciles de reproducir en los sistemas de medios sin suero (SFM). Proporciona muchos factores no definidos de promoción del crecimiento y de mejora de la supervivencia de las células en cultivo. Procedente de sangre coagulada, es el suplemento no definido más ampliamente utilizado en cultivos de células eucariotas, en especial de mamíferos. El FBS suele utilizarse con los medios clásicos que se desarrollaron en las décadas de 1950 y 1960, entre ellos muchos medios populares como el medio mínimo esencial (MEM); los medios de Eagle modificados por Dulbecco (DME, DMEM); el medio de Eagle modificado por Iscove (IMDM); el medio M199 y del Instituto Roswell Park Memorial, RPMI-1640.
Características y beneficios
El F7524 es el mismo gran producto que el producto S0115 de Biochrom GmbH.
Nota de análisis
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Información legal
No disponible en EE.UU.ni en Canadá. Compruebe con su proveedor local la disponibilidad y las restricciones a la importación de su país.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Carlo E A Jochems et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 30(2), 219-227 (2002-04-25)
Fetal bovine serum (FBS) is a common component of animal cell culture media. It is harvested from bovine fetuses taken from pregnant cows during slaughter. FBS is commonly harvested by means of a cardiac puncture without any form of anaesthesia.
Hans F N Kvitvang et al.
Journal of chromatography. A, 1370, 70-79 (2014-12-03)
Metabolic profiling has become an important tool in biological research, and the chromatographic separation of metabolites coupled with mass spectrometric detection is the most frequently used approach for such studies. The establishment of robust chromatographic methods for comprehensive coverage of
Elisabeth F P Peterse et al.
BMC cancer, 16, 475-475 (2016-07-16)
Chondrosarcoma is a malignant cartilage forming bone tumour for which no effective systemic treatment is available. Previous studies illustrate the need for a better understanding of the role of the IGF pathway in chondrosarcoma to determine if it can be
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Jiří Voller et al.
Bioorganic chemistry, 90, 103005-103005 (2019-07-05)
Rho-associated serine/threonine kinases (ROCKs) are principal regulators of the actin cytoskeleton that regulate the contractility, shape, motility, and invasion of cells. We explored the relationships between structure and anti-ROCK2 activity in a group of purine derivatives substituted at the C6
Artículos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.