Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Péptido 3X FLAG®, lyophilized powder
assay
≥90% (HPLC/MS)
Quality Segment
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Encontrará más información sobre los detalles del producto en nuestro portal de la aplicación FLAG®.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC/MS) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Artículos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Contenido relacionado
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4799-1MG | 04061824807516 |
| F4799-4MG | 04061833617908 |
| F4799-25MG | 04061833617892 |