Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
4 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $241.000 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.140.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Péptido FLAG®, lyophilized powder
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
1012.97 Da
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N10O20/c42-11-3-1-5-22(45-36(65)24(13-19-7-9-20(52)10-8-19)47-34(63)21(44)14-29(53)54)35(64)48-26(16-31(57)58)38(67)50-28(18-33(61)62)40(69)51-27(17-32(59)60)39(68)49-25(15-30(55)56)37(66)46-23(41(70)71)6-2-4-12-43/h7-10,21-28,52H,1-6,11-18,42-44H2,(H,45,65)(H,46,66)(H,47,63)(H,48,64)(H,49,68)(H,50,67)(H,51,69)(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
XZWYTXMRWQJBGX-VXBMVYAYSA-N
General description
Application
Encontrará más detalles del producto en nuestro portal de la aplicación FLAG®.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC/MS) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 1012.97 Da | mol wt - | mol wt 1102.15 Da | mol wt - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?