Saltar a
D8375
2-Desoxi-D-glucosa
≥98% (GC), crystalline
Sinónimos:
2-Desoxiglucosa, 2-Desoxi-D-arabinohexosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$53.300
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$156.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$524.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.210.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$4.990.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
$53.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
color
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
application(s)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
General description
La 2-desoxi-D-glucosa, un análogo no metabolizable de la glucosa, altera la glucólisis afectando a la hexocinasa, la etapa limitante de la velocidad de la glucólisis. Fosforilada a 2-DG-P por la hexocinasa, se acumula en la célula, agotando el ATP celular. Este enfoque, eficaz para matar de hambre a las células cancerosas, también puede inhibir las células víricas que dependen de la glucólisis para su replicación. Esta molécula versátil encuentra aplicación en investigación sobre oncología, virología, metabolómica y bioquímica.
Application
La 2-desoxi-D-glucosa (2-DG) se utiliza en la alimentación glucoprívica para invocar y estudiar los procesos de respuesta contrarreguladora (CRR). La 2-desoxi-D-glucosa se utiliza en el desarrollo de estrategias antineoplásicas que implican radiosensibilización y quimiosensibilización y estrés oxidativo.
Biochem/physiol Actions
La 2-desoxi-D-glucosa (2-desoxiglucosa) es un análogo de la glucosa que inhibe la glucólisis a través de sus acciones sobre la hexoquinasa, la etapa limitante de la velocidad de la glucólisis. Es fosforilada por la hexoquinasa a 2-DG-P, que no puede ser metabolizada después por la fosfoglucoisomerasa. Esto provoca la acumulación de 2-DG-P en la célula y el agotamiento del ATP celular. In vitro, se ha demostrado que la 2-desoxiglucosa induce autofagia, aumenta la producción de ROS y activa la AMPK.
Features and Benefits
  • Compuesto de gran pureza adecuado para una amplia variedad de aplicaciones experimentales
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D6134D3179M0285
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Desoxi-D-glucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D8375-25G04061833589472
D8375-5G04061833589489
D8375-10MG04061833589458
D8375-100G04061833589441
D8375-1G04061833589465
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this help fight herpe virus
    1 answer
    1. 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is an compound that has been studied as an antiviral agent against herpes simplex virus (HSV-1 and HSV-2)l, it is suitable for research applications. This product has not been used specifically in HSV-1 or HSV-2 applications.
      Please note that this product is not suitable for human or animal consumption. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can 2DG here (D8375) be dissolved in DMSO? For the same, D6134, product you mention down in the comments' section "The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml)". Also, can I dilute the product in situ, directly inside the container?
    1 answer
    1. Both the D8375 and the D6134 should be soluble in DMSO, according to published literature. The D6134 is a purified version of the D8375. The solubility rates may differ. Note that the solubility information cited in the link below has not been verified.
      http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)