Saltar a
D6134
2-Desoxi-D-glucosa
≥99% (GC), crystalline
Sinónimos:
2-Desoxi-D-arabinohexosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$96.400
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$174.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$593.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.370.000
$1.777.500
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2OH(CHOH)3CH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
$96.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
La 2-desoxi-D-glucosa (2-DG) se utiliza en la alimentación glucoprívica para invocar y estudiar los procesos de respuesta contrarreguladora (CRR). La 2-desoxi-D-glucosa se utiliza en el desarrollo de estrategias antineoplásicas que implican radiosensibilización y quimiosensibilización y estrés oxidativo.
Biochem/physiol Actions
La 2-desoxi-D-glucosa (2-desoxiglucosa) es un análogo de la glucosa que inhibe la glucólisis a través de sus acciones sobre la hexoquinasa, la etapa limitante de la velocidad de la glucólisis. Es fosforilada por la hexoquinasa a 2-DG-P, que no puede ser metabolizada después por la fosfoglucoisomerasa. Esto provoca la acumulación de 2-DG-P en la célula y el agotamiento del ATP celular. In vitro, se ha demostrado que la 2-desoxiglucosa induce autofagia, aumenta la producción de ROS y activa la AMPK.
Preparation Note
Una ulterior purificación del material de grado II por recristalización.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D3179M9376D5899
description
≥99% (GC), crystalline
description
≥98% (GC), BioXtra
description
≥99% (GC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Desoxi-D-glucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. CAN THIS PRODUCT BE PREPARED IN WATER, AND FROZEN IN ALIQUOTS FOR LONG-TERM STORAGE?
    1 answer
    1. There is no information on the solution stability of aqueous solutions of this product. So it would be best to prepare fresh solutions as needed.
      Helpful?
  4. Can this product be prepared in DMSO, and frozen in aliquots for long-term storage?
    1 answer
    1. The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml). Per literature reference, 1 M stock solutions of 2-deoxyglucose can be stored at -20 °C. Brandizzi, F., et al., Membrane Protein Transport between the Endoplasmic Reticulum and the Golgi in Tobacco Leaves Is Energy Dependent but Cytoskeleton Independent: Evidence from Selective Photobleaching. The Plant Cell, 14, 1293-1309 (2002). (Direct link to paper: http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Can solutions of 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134, be stored?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich has no information on the solution stability of this product.  If information can't be found in the literature, it is best to prepare fresh solutions.
      Helpful?
  7. What are the differences between products D6134 and D8375 which are both 2-deoxy-D-glucose?
    1 answer
    1. Product D6134 is a further purification by crystallization of D8375.
      Helpful?
  8. How can I dissolve 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134?
    1 answer
    1. The product is soluble in water at 330 mg/mL.  It may also be soluble in DMSO.
      Helpful?
  9. What is the shelf life of 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134?
    1 answer
    1. There is no recommended retest date given to released lots for this product. The product is guaranteed to be of good quality for one year from the time you receive it; this guarantee applies only to unopened bottles which have been stored at room temperature.