Saltar a
D6898
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes
Type XIV
Sinónimos:
DNA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$110.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$279.000
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.440.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
Storage temp.:
2-8°C
$110.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type XIV
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes, also known as HtDNA is a natural source of DNA designed for DNA binding agent studies. The detection limits of HtDNA are around 5.0ng and linear ranges of light scattering intensity (I(LS)) is 0.05-2.5 mµg.[1]
Application
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes is used in studies of DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Herring testes DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D3159D1626D3664
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
type
Type XIV
type
-
type
-
type
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D6898-250MG04061833587966
D6898-1G04061826761694
D6898-10G04061833587959