Saltar a
D1626
Ácido desoxirribonucleico sodium salt from salmon testes
Sinónimos:
SS-DNA, smDNA, ADN
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$103.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$279.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$949.000
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.640.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.51
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
Form:
solid
Solubility:
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
Storage temp.:
2-8°C
$103.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
Application
La sal sódica del ácido desoxirribonucleico se ha utilizado en un estudio para evaluar la citotoxicidad de los inhibidores enzimáticos y los potenciadores de la absorción en las células Caco-2 para la administración de calcitonina de salmón por vía oral. La sal sódica del ácido desoxirribonucleico también se ha utilizado en un estudio para desarrollar un método simple de extracción del ADN de ooquistes de Cryptosporidium.
La sal sódica del ácido desoxirribonucleico de los testículos de salmón se ha utilizado en medio basal para el cultivo anaerobio de varias cepas de Bacillus mojavensis También se ha utilizado como componente del tampón de inmunoprecipitación (IP) para la inmunoprecipitación de cromatina en microplaca (CHIP).
El ácido desoxirribonucleico del esperma de salmón (SS-DNA) puede usarse para estudiar las interacciones fisicoquímicas del ADN con aglutinantes, intercalantes, agentes de modificación, agentes de detección y agentes de compactación. El ADN de esperma de salmón se utiliza para estudiar la capacidad de carga de nanopartículas magnéticas de sílice mesoporosa (M-MSN) y las capacidades aglutinantes de arquitecturas de nanocapas poliméricas. El ADN-SS puede emplearse como sustrato para el desarrollo de ensayos de detección de ADN.
Other Notes
Antes se mencionaba como Tipo III
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D366431149D6898
description
-
description
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
description
-
description
Type XIV
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
solid
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
solubility
-
solubility
50 mM Tris pH 8.0: 10 mg/mL, clear, faintly brown-yellow
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is the DNA solid (like a mesh) or is it a powder? The product number is D1626 Thank you.
    1 answer
    1. The product is supplied in the form of a powder.
      Helpful?
  2. What us the molecular weight of product D1626?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. This material is considered to be double-stranded. Historical data indicates that this material separates to two major bands during electrophoresis. One band indicating at least 9416 base pairs and one band at approximately 3350 base pairs. Note that each base pair has an estimated molecular weight of 650 daltons.
      Helpful?
  3. This is a single-stranded or double-stranded?
    1 answer
    1. This product is a crude preparation. While it is not tested on a lot specific basis, it is considered to be double-stranded.
      Helpful?
  4. What is the purity (%) of Product D1626, Deoxyribonucleic acid sodium salt from salmon testes (DNA)?
    1 answer
    1. This product is not tested for purity. Historically, the A260/A280 ratios have been >1.8. This value is generally consider to be an indication of purified DNA.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the solution stability of Product D1626, Deoxyribonucleic acid sodium salt from salmon testes (DNA)?
    1 answer
    1. Solutions of DNA have been stored successfully for several months at 4°C, in 10 mM Tris, pH 7.5 - 8.0, with 1 mM EDTA and without a bacteriostatic agent.
      Helpful?
  7. What is the solubility of Product D1626, Deoxyribonucleic acid sodium salt from salmon testes (DNA)?
    1 answer
    1. Sigma tests solubility in water at 2 mg/mL.  To prevent shearing of the large genomic DNA, this product should be dissolved in water (1 mg/mL) with no sonication or stirring. Gentle inversion overnight at 0-4 °C is recommended to completely solubilize the DNA. The presence of 1 mM EDTA is recommended to prevent nucleases from degrading the DNA.