Saltar a
D4263
Desoxirribonucleasa I from bovine pancreas
Standardized vial containing 2,000 Kunitz units of DNase I (D4527), vial of ≥0.25 mg total protein
Sinónimos:
ADNasa I, Desoxirribonucleato 5′-oligonucleótido-hidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
$62.300
5 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
$167.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
1700—2300 U/vial
Biological source:
bovine pancreas
$62.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
powder
specific activity
1700—2300 U/vial
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
packaging
vial of ≥0.25 mg total protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
La ADNasa I se utiliza para cortar el ADN como primer paso para incorporar las bases marcadas en el ADN. La ADNasa I de Sigma se ha utilizado junto con otras enzimas para recolección y disociación tumorales, durante el aislamiento y la caracterización molecular de las células madre cancerosas en tumores de mama MMTV-Wnt-1 de ratón.[1]
La desoxirribonucleasa I de páncreas bovino se ha utilizado en un estudio para determinar que las desoxirribonucleasas I de mamífero se clasifican en tres tipos en función de las diferencias en sus concentraciones tisulares. La desoxirribonucleasa I del páncreas bovino se ha utilizado también en un estudio para comparar las tres estructuras primarias de las desoxirribonucleasas aisladas de los páncreas bovino, ovino y porcino.
Utilizado para eliminación del ADN de las muestras proteicas.
Biochem/physiol Actions
La ADNasa I es una endonucleasa que actúa sobre los enlaces fosfodiéster adyacentes a pirimidinas para producir polinucleótidos con 5′-fosfatos terminales. En presencia de Mg2+, la ADNasa I escinde cada hebra de ADN independientemente y los sitios de rotura son aleatorios. Las dos hebras de ADN se rompen aproximadamente en el mismo sitio en presencia de Mn2+. Se observó que el pH óptimo se encontraba entre 7 y 8. Cationes divalentes como Mn2+, Ca2+, Co2+, y Zn2+ son activadores de la enzima. Una concentración de Ca2+ 5 mM estabiliza la enzima contra la digestión proteolítica. La ADNasa I de páncreas bovino consta de cuatro componentes distinguibles mediante cromatografía, el A, el B, el C y el D, en proporciones molares de 4:1:1, respectivamente. Sólo se encuentran cantidades menores del componente D.[2] Se sabe que el 2-mercaptoetanol, los quelantes, el dodecilsulfatosódico (SDS)[3] y la actina[4] inhiben la actividad de la enzima.
Features and Benefits
Eliminación eficiente del ADN: La desoxirribonucleasa I del páncreas bovino es una endonucleasa eficaz que escinde de forma aleatoria las dos hebras del ADN, por lo que es una opción fiable para la eliminación del ADN de las muestras de proteínas.
Aplicaciones versátiles: Esta enzima se puede utilizar para cortar el ADN, incorporar bases marcadas en el ADN y aislar y caracterizar molecularmente las células madre cancerosas en los tumores de mama murinos. También es útil en estudios comparativos de desoxiribonucleasas aisladas del páncreas bovino, ovino y porcino.
Estable: La enzima permanece activa hasta cinco horas a 60 °C entre pH 5 y 7, y puede conservarse hasta una semana a −20 °C con una pérdida mínima de actividad. Esta estabilidad la convierte en una opción práctica y rentable.
Preparation Note
El polvo de enzima puede reconstituirse en agua o en cualquier tampón a pH 4,0 - 9,0, excepto el tampón fosfato. Los quelantes de calcio deben evitarse. Una disolución de 10 mg/ml de ADNasa I en NaCl 0,15 M pierde un <10% de su actividad cuando se almacena durante una semana en alícuotas a −20 °C. Las mismas disoluciones conservadas en alícuotas a 2-8 °C pueden perder aproximadamente un 20 % de actividad. Permanece activa durante un máximo de cinco horas a 60 °C a un pH comprendido entre 5 y 7, y pierde actividad en <10 minutos a 68 °C. Pierde actividad a un ritmo de un 6%/hora en tampón acetato (pH 5,0) y tampón tris (pH 7,2) a una concentración de 1 mg/ml.
Analysis Note
Proteína determinada por Biuret.
Other Notes
Una unidad Kunitz producirá una ΔA260 de 0,001 por minuto por ml a pH 5,0 y 25 °C, utilizando como sustrato ADN de tipo I o III.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5025D4513D4527
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
specific activity
1700—2300 U/vial
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)