D5025
Desoxirribonucleasa I from bovine pancreas
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
Sinónimos:
ADNasa I, Desoxirribonucleato 5′-oligonucleótido-hidrolasa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas
tpo
Type IV
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥2,000 Kunitz units/mg protein
mol peso
~31 kDa
purificado por
chromatography
composición
Protein, ≥80%
técnicas
DNA purification: suitable
solubilidad
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
idoneidad
suitable for molecular biology
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
Chymotrypsin ≤0.5%
Protease ≤0.05%
RNase ≤0.02%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.