Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $545.000 |
Acerca de este artículo
$545.000
assay
≥75% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
concentration
0.25 mM in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Application
Features and Benefits
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% (HPLC) | assay >98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solution | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 0.25 mM in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| usage sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm) | usage - | usage - | usage - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0712-100ML | 04061838254856 |