Merck
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Sinónimos:
Sustrato quimioluminiscente CDP-Star®, listo para usar, cdp-star, Disodio 2-cloro-5-(4-metoxispiro[1,2-dioxetano-3,2′-(5-clorotriciclo[3.3.1.13,7]decan])-4-il]-1-fenil fosfato
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19Cl2O7Na2P
Número CAS:
Peso molecular:
495.20
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98%
form
solution
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
General description
Contenido
Disolución 25 mM (12,38 mg/ml), concentración x100
Application
Utilizado para detección no radiactiva de sondas de ácidos nucleicos marcados en inmunotransferencia en membrana:
  • Inmunotransferencia Southern
  • Inmunotransferencia Northern
  • Inmunotransferencia por puntos (dot blot)
  • Hibridación de colonias y en placa
  • Análisis de retardo en gel
Features and Benefits
CDP-Star es un sustrato quimioluminiscente de la fosfatasa alcalina que permite la detección rápida y ultra sensible de biomoléculas al producir luz visible con extremada rapidez. La emisión de luz se registra en la película de rayos X o en los sistemas de imágenes de luminiscencia.
  • Ahorre tiempo con un sustrato rápido y ultra sensible.
  • Fácil deshibridación y reexaminen de las membranas
  • Tome exposiciones múltiples de hasta dos días para cada experimento.
  • Reutilice el sustrato filtrando y almacenando en acida sódica.
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Tampón de lavado: Estable a 15-25 °C
Tampón de ácido maleico: Estable a 15-25 °C
Tampón de detección: Estable a 15-25 °C
Disolución de bloqueo: prepárela siempre reciente
Disolución de anticuerpo: entre 2 y 8 °C
Analysis Note
Pureza: Purificada por HPLC.
Other Notes
  • La primera exposición a la película de rayos X debe ser de 5-15 minutos. Examine la película y luego determine otros tiempos de exposición en función del resultado inicial.
  • No se requieren etapas de preincubación.
  • Aplique el sustrato rápidamente para evitar sombras grises de las gotas de sustrato y el secado de la membrana (lo que produce un fondo alto y desigual).
  • No utilice una envoltura plástica para cubrir la membrana; use bolsas de hibridación, protectores de lámina de acetato o dos hojas de película transparente.
  • Los tiempos de exposición son más cortos que con CSPD.
  • No utilice membranas de nitrocelulosa.
  • Pueden realizarse exposiciones repetidas hasta dos días después de agregar el sustrato.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1168562700104061838250988
1175905100104061838250919