Saltar a
B4387
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder
Sinónimos:
Bluo-Gal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$85.900
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$252.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16BrNO6
Número CAS:
Peso molecular:
374.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
$85.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Application
Chromogenic substrate suitable for identification of lac+ bacterial colonies. An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-Gal), producing a darker blue color.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B425216555B9146
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)