Saltar a
B0283
Nalgene® wide mouth Lab Quality PPCO bottle
capacity 1,000 mL, translucent, with cap, pack of 6 ea
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2105-0032, laboratory container, receptical, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
6 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$113.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
$113.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
joint
Joints threaded neck (63)
description
Autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
color
translucent
General description
Store specimens where autoclaving is required is these Nalgene® Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles. Made from high-quality, laboratory-grade plastic materials for reliably low leachables and extractables.
Features and Benefits
  • Excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
  • Manufactured from non-toxic materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B9657B9907B9782
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0002
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0004
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
1,000 mL
capacity
60 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
joint
Joints threaded neck (63)
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (28)
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
bottle diam. × H
39 mm × 86 mm
bottle diam. × H
61 mm × 131 mm
bottle diam. × H
50 mm × 90 mm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B0283-6EA04061826742488