Productos ;Nalgene®
El material de laboratorio Nalgene®, reconocido como una marca líder de material de laboratorio de plástico de calidad superior, suele estar fabricado con materiales de resina plástica de calidad de laboratorio. Incluye artículos como matraces, vasos de precipitados, recipientes, embudos y otros artículos utilizados en investigación y experimentación científica. Los productos Nalgene® Labware se utilizan ampliamente en laboratorios de investigación, académicos, industriales y sanitarios para diversas aplicaciones.
Products
Preparación y almacenamiento de muestras Nalgene®
Matraces Nalgene®
Los matraces Nalgene® suelen estar fabricados en polipropileno, policarbonato u otros materiales químicamente resistentes y se presentan en diversas formas y tamaños para adaptarse a los distintos requisitos experimentales. Nuestra gama incluye matraces Erlenmeyer de policarbonato Nalgene®, ideales para mezclar y agitar líquidos sin esfuerzo, matraces de filtración Nalgene® y agitador con deflector Nalgene® que ofrecen una excelente alternativa a los matraces de vidrio.
Botellas Nalgene®
Las botellas Nalgene® están fabricadas con materiales rígidos y robustos, entre los que destacan el copoliéster de poli(tereftalato de etileno) modificado con glicol (PETG), el poli(tereftalato de etileno) (PET), el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el copolímero de polipropileno (copolímero de PP), el etileno propileno fluorado (FEP) y el policarbonato (PC). Estas botellas están diseñadas para la conservación de disoluciones tampón, cultivos y medios de cultivo que satisfacen diversas necesidades de laboratorio. Nuestra oferta incluye botellas para medios Nalgene®, botellas para centrífuga Nalgene®, botellas de lavado Nalgene®, cuentagotas Nalgene® y botellas para diagnóstico Nalgene®.
Vasos de precipitados Nalgene®
Ofrecemos vasos de precipitado Nalgene® Griffin, vasos de precipitado Nalgene® con asas y vasos de precipitado Nalgene® PFA. Los vasos de precipitado Nalgene® griffin están fabricados en polipropileno o polimetilpenteno translúcido, lo que proporciona la transparencia del vidrio, una excelente resistencia química y tolerancia al calor. Todos los tamaños de estos vasos presentan graduaciones serigrafiadas de fácil lectura.
Bidón Nalgene®
Los bidones de polietileno de alta densidad Nalgene® son esterilizables en autoclave y están diseñados para la manipulación de grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos bidones presentan una gran abertura para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricadas en polipropileno natural. Disponibles en formas redondas, cuadradas y bajas, permiten aprovechar al máximo cualquier espacio disponible en la mesa de trabajo.
Tarros Nalgene®
Estos tarros están fabricados con polimetilpenteno o polipropileno y son translúcidos con una excelente resistencia química. Se utilizan para conservar pastas, especímenes, sólidos y suministros de laboratorio. Con una amplia gama de capacidades que van de 30 ml a 1000 ml, ofrecen la máxima flexibilidad.
Viales criogénicos Nalgene®
Estos viales criogénicos son viales de polipropileno incoloro, estériles, utilizados para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas. Con rosca interior y exterior, se presentan con fondo cónico o como opciones independientes y están disponibles en versiones natural y ámbar.
Nalgene® Dewars
Nalgene® Dewars ofrece una solución económica para la conservación a corto plazo de agua helada, hielo seco/baños de disolvente y nitrógeno líquido.
Probetas graduadas Nalgene®
Estas probetas son de polipropileno o polimetilpenteno y se utilizan para medir las disoluciones.
Sistema de filtración al vacío Nalgene®
El sistema de filtración al vacío Nalgene® es estéril y utiliza una membrana de polietersulfona. La membrana tiene una baja adsorción a proteínas, lo que minimiza el riesgo de pérdida de proteínas del medio. Este sistema de filtración se utiliza para filtrar suero, medio de cultivo celular, amortiguadores y aditivos.
Pinzas para membrana Nalgene®
Las pinzas están fabricadas en acero inoxidable con un diseño de acción cruzada que sujeta la membrana sin aplicar presión que pueda causar daños.