Saltar a
A9539
Agarosa
BioReagent, Molecular Biology, low EEO
Agarose
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$88.500
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$166.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$298.000
100 g
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026desdePUDAHUEL
$465.000
250 g
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026desdePUDAHUEL
$968.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.680.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
$88.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Utilice el código promocional TXA en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
algae (marine)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
La agarosa es un polisacárido natural aislado de los géneros de algas Gelidium y Gracilaria. Desde el punto de vista estructural, es un polímero lineal consistente en unidades alternas de D-galactosa y 3,6-anhidro-L-galactosa.[1]
Application
La agarosa se ha utilizado:
  • en la electroforesis en gel para analizar la integridad del ADN
  • para preparar geles hidrocoloides y estudiar la influencia estructural de los geles en la liberación de carbohidratos
  • en la electroforesis en gel para analizar la integridad del ARN
  • es adecuada para aplicaciones proteicas como la inmunodifusión de Ouchterlony y radial (RID)
Biochem/physiol Actions
La agarosa sirve como agente gelificante y se utiliza ampliamente en la investigación en biología molecular para separar y analizar los ácidos nucleicos mediante electroforesis o transferencia (Northern o Southern). Durante la gelificación, los polímeros de agarosa se combinan de manera no covalente, produciendo una red de haces cuyos tamaños de poro deciden las propiedades de tamizado molecular de un gel. El tipo y la concentración de agarosa influyen en la tasa de migración de una molécula de ADN a través de un gel.[1] Sin embargo, la agarosa también tiene características atractivas que provocan un fuerte interés en su uso en aplicaciones biológicas. Se sabe que imita la matriz extracelular, lo que la convierte en un excelente biomaterial para aplicaciones de ingeniería de tejidos. Debido a su gran capacidad de captación de agua la agarosa es adecuada para la encapsulación celular. La agarosa permite la permeación regulada del oxígeno y los nutrientes y es útil en el crecimiento, la diferenciación y la proliferación celulares. La agarosa se utiliza en la administración controlada o localizada de medicamentos y en la medicina regenerativa, como neurogénesis, angiogénesis, espermatogénesis, formación de cartílago, regeneración ósea, cicatrización de heridas y páncreas artificiales.
Features and Benefits
  • Biocompatible
  • Los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de poliacrilamida a bajas concentraciones
  • A diferencia de la poliacrilamida, la consistencia de los geles es más sólida (pero también menos elástica)
  • Posee poco bromuro de etidio y SYBR verde
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0169A4718A2576
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
EEO
0.09-0.13
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.05
EEO
≤0.12
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
gel strength
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I would like to know the molecular weight of this agarose.
    1 answer
    1. Agarose is a polysaccharide made up of alternating ?-D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units of agarobiose in its chemical structure. The molecular weight is variable and has not been determined. Please see the link below for additional information, including an agarose selection guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/181/864/a9539pis.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Good afternoon, The specification of this product indicates that the amount of sulfate is lower or equal to 15%. Could you please specify what the 15% refers to? mass of sulfate groups per total mass of the polymer? Best regards
    1 answer
    1. This product contains trace amounts of sulfate. The maximum amount allowable is 0.15% by weight.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Freiburg, Germany
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Perfect for DNA gel electrophoresis
    We use this agarose already since several years in the lab on a regular basis for our DNA gel electrophoresis and always obtained very good results. We use in for gels from 0.8 up to 4%.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review